Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA023149
Sigma-Aldrich
Anti-IDO1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Przeciwciało Ido1, Przeciwciało Ido1 - przeciwciało anty-IDO1 produkowane u królików
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LCSLESNPSVREFVLSKGDAGLREAYDACVKALVSLRSYHLQIVTKYILIPASQQPKENKTSEDPSKLEAKGTGGTDLMNFLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDO1(3620)
Opis ogólny
Białko IDO1 (2,3-dioksygenaza indoloaminowa 1) jest obecne w cytoplazmie i występuje jako monomer. Ulega ekspresji głównie w tkankach miąższowych, w tym w płucach, jelitach i jednostce płodowo-matczynej podczas ciąży. Ponadto można go zaobserwować w trofoblastach, fibroblastach, komórkach nabłonkowych i nowotworowych, komórkach związanych z nowotworem, makrofagach, komórkach dendrytycznych i komórkach mikrogleju w ośrodkowym układzie nerwowym.[1] Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p11. Jest również określany jako INDO (2,3-dioksygenaza indoloaminopirolowa).
Immunogen
Indoleamine 2,3-dioxygenase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
IDO1 (2,3-dioksygenaza indoloaminowa 1) bierze udział w metabolizmie tryptofanu do kynureniny (Kyn) w tkankach pozawątrobowych. Jest potrzebna do pierwszego etapu szlaku Kyn. IDO1 odgrywa kluczową rolę we wrodzonej obronie gospodarza poprzez hamowanie wzrostu drobnoustrojów. Ponadto zwiększa tolerancję immunologiczną, umożliwiając dojrzewanie naiwnych limfocytów T do komórek regulatorowych T. Jest on regulowany w górę w chorobach nowotworowych i HIV (ludzki wirus niedoboru odporności).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76238
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of IDO1 and PD-L2 in Patients with Benign Lymphadenopathies and Association with Autoimmune Diseases.
Abdulla, et al.
Biomolecules, 13 (2023)
Roberta Mancuso et al.
PloS one, 10(6), e0130715-e0130715 (2015-06-26)
Interferon gamma (IFN-γ) production induces the transcription of indoleamine 2,3 dioxygenase (IDO) resulting in the reduction of T-cell activation and proliferation through the depletion of tryptophan and the elicitation of Treg lymphocytes. IDO was shown to be involved in the
Guanyou Huang et al.
International journal of molecular sciences, 13(9), 10863-10879 (2012-10-31)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) has been implicated in preventing the fetus from undergoing maternal T cell-mediated immune responses, yet the mechanism underlying these kinds of IDO-mediated immune responses has not been fully elucidated. Since the CD4 molecule plays a central role
Iona Cheng et al.
Genes, chromosomes & cancer, 51(1), 66-76 (2011-10-04)
Detecting genomic alterations that result in more aggressive prostate cancer may improve clinical treatment and our understanding of the biology underlying this common but complex disease. To this end, we undertook a genome-wide copy number alterations (CNAs) study of clinicopathological
Catharina Bartmann et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 75(5), 539-556 (2016-02-04)
Human pregnancy needs a remarkable local immune tolerance toward the conceptus. Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) are important players promoting cancer initiation and progression by suppressing T-cell functions and thus inducing immune tolerance. Therefore, MDSC were expected within decidua. Subpopulations of