SAB1300855
Anti-MEN1 (T594) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MEN1, Anti-Menin, Anti-SCG2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEN1(4221)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH odpowiadającym resztom aminokwasowym otaczającym T594 ludzkiego MEN1.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)