Kluczowe dokumenty
HPA020965
Sigma-Aldrich
Anti-HAUS6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-FAM29A antibody produced in rabbit, Anti-Protein FAM29A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EEEFMKILDHLEVSCNKPSTNKTMLWNSFQISSGISSKSFKDNDFGILHETLPEEVGHLSFNSSSSSEANFKLEPNSPMHGGTLLEDVVGGRQTTPESDFNLQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM29A(54801)
Opis ogólny
Gen HAUS6 (HAUS augmin-like complex subunit 6) jest mapowany na ludzkim chromosomie 9p22.3-q22.1. Białko lokalizuje się w centrosomach interfazowych i mikrotubulach wrzeciona mitotycznego. HAUS6 jest również określany jako FAM29A (rodzina o podobieństwie sekwencji, członek 29A).
Immunogen
Białko FAM29A rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kompleks HAUS jest zaangażowany w kontrolowanie integralności centrosomu i wrzeciona. HAUS6 (HAUS augmin-like complex subunit 6) jest składnikiem kompleksu HAUS i odpowiada za rekrutację γ-tubuliny do mikrotubul wrzeciona. Wiąże się z kompleksem NEDD1 (neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1) - γ-tubulina i przenosi ten kompleks do wrzeciona mitotycznego, promując w ten sposób amplifikację mikrotubul.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75292
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suet F Chin et al.
Genome biology, 8(10), R215-R215 (2007-10-11)
The characterization of copy number alteration patterns in breast cancer requires high-resolution genome-wide profiling of a large panel of tumor specimens. To date, most genome-wide array comparative genomic hybridization studies have used tumor panels of relatively large tumor size and
Steffen Lawo et al.
Current biology : CB, 19(10), 816-826 (2009-05-12)
The assembly of a robust microtubule-based mitotic spindle is a prerequisite for the accurate segregation of chromosomes to progeny. Spindle assembly relies on the concerted action of centrosomes, spindle microtubules, molecular motors, and nonmotor spindle proteins. Here we use an
Hui Zhu et al.
The Journal of cell biology, 183(5), 835-848 (2008-11-26)
Microtubules (MTs) are nucleated from centrosomes and chromatin. In addition, MTs can be generated from preexiting MTs in a gamma-tubulin-dependent manner in yeast, plant, and Drosophila cells, although the underlying mechanism remains unknown. Here we show the spindle-associated protein FAM29A