Kluczowe dokumenty
SAB2500803
Sigma-Aldrich
Anti-Plasminogen Activator/PLAU antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATF, Anti-HGNC:9052, Anti-Plasminogen activator, Anti-UPA, Anti-Urokinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAU(5328)
Opis ogólny
Aktywator plazminogenu typu urokinazy jest również znany jako PLAU i uPA. Ludzki uPA jest początkowo syntetyzowany jako 431 aminokwasowy prekursor z N-końcowym peptydem sygnałowym (20 reszt). Cząsteczka jednołańcuchowa jest przetwarzana na dwłańcuchową cząsteczkę połączoną disiarczkiem o różnej masie cząsteczkowej. Istnieją dwie formy łańcucha A, zaczynające się od Ser21 (forma długa) i Lys156 (forma krótka). Długie i krótkie łańcuchy A są unikalne odpowiednio dla form o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej. Długi łańcuch A zawiera domenę podobną do EGF (naskórkowego czynnika wzrostu), odpowiedzialną za wiązanie receptora PLAU. Łańcuch B odpowiada domenie katalitycznej. Kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 10.
Immunogen
Peptide with sequence C-HFLPWIRSHTKEEN from the C Terminus of the protein sequence according to NP_002649.1.
Działania biochem./fizjol.
Aktywator plazminogenu typu urokinazy jest proteazą serynową o bardzo ograniczonej specyficzności substratowej, rozszczepiającą sekwencję Cys-Pro-Gly-Arg560-Val561-Val-Gly-Gly-Cys w plazminogenie, tworząc plazminę. Jest silnym markerem inwazji i przerzutów w różnych ludzkich nowotworach związanych z piersią, żołądkiem, okrężnicą, pęcherzem moczowym, jajnikiem, mózgiem i endometrium.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urokinase-type plasminogen activator is a preferred substrate of the human epithelium serine protease tryptase epsilon/PRSS22.
Yasuda S
Blood, 105(10), 3893-3901 (2005)
The crystal structure of the catalytic domain of human urokinase-type plasminogen activator.
Spraggon G
Structure, 3(7), 681-691 (1995)
Identification of a novel inhibitor of urokinase-type plasminogen activator.
Zhu M
Molecular Cancer Therapeutics, 6(4), 1348-1356 (2007)