Kluczowe dokumenty
HPA008719
Sigma-Aldrich
Anti-PLAU antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-U-plasminogen activator, Anti-Urokinase-type plasminogen activator precursor, Anti-uPA
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
YLGRSRLNSNTQGEMKFEVENLILHKDYSADTLAHHNDIALLKIRSKEGRCAQPSRTIQTICLPSMYNDPQFGTSCEITGFGKENSTDYLYPEQLKMTVVKLISHRECQQPHYYGSEVTTKMLCAADPQWKTDSCQGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAU(5328)
Opis ogólny
PLAU (aktywator plazminogenu, urokinaza) to aktywator plazminogenu, który jest wytwarzany przez komórki nerek i inne. Jest proteazą serynową i działa jako ligand dla UPAR (receptor plazminogenu typu urokinazy). Białko to ma szeroki zakres ekspresji tkankowej.
Immunogen
Urokinase-type plasminogen activator precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PLAU (aktywator plazminogenu, urokinaza), po aktywacji, rozszczepia plazminogen w celu wytworzenia plazminy, która następnie degraduje wiele składników ECM (macierzy zewnątrzkomórkowej). Wraz z UPAR i inhibitorem proteazy PAI tworzy system UPA, który jest niezbędny do kontrolowanej proteolizy ogniskowej oraz migracji i adhezji komórek. Dlatego też jest on również zaangażowany w nowotworzenie i jest powiązany z rakiem żołądka (GC). Poziom ekspresji tego systemu jest również powiązany z przerzutami GC do otrzewnej. W idiopatycznej nefropatii błoniastej warianty tego genu są powiązane ze śmiertelnością i ESRD (schyłkową niewydolnością nerek). Nadekspresja tego genu jest związana ze złym rokowaniem w gruczolakoraku przewodowym trzustki (PDAC). Ułatwia on macierzystość komórek nowotworowych poprzez interakcję z LIM homeobox-2 (Lhx2), czynnikiem transkrypcyjnym homeobox A5 (HOXA5) i białkami Hey.[1] Badania przeprowadzone w populacji Han w północnych Chinach sugerują, że SNP (polimorfizmy pojedynczego nukleotydu) w tym genie są powiązane z występowaniem raka płaskonabłonkowego języka (OSCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71116
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youcheng Ding et al.
European journal of medical research, 18, 28-28 (2013-08-30)
It has been demonstrated that urokinase-type plasminogen activator (uPA) is involved in tumor cell metastasis by degrading the extracellular matrix. However, there is little direct evidence of clinical uPA system expression in peritoneal metastatic tissues of gastric cancer. The objective
Cheng-Hsu Chen et al.
BioMed research international, 2014, 425095-425095 (2014-05-14)
Idiopathic membranous nephropathy (MN) is one of the most common causes of nephrotic syndrome in adults, and 25% of MN patients proceed to ESRD. Urokinase plasminogen activator (uPA) may play an important role in reducing renal fibrosis. This study was
Feng Zhong et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 14(2), 781-784 (2013-04-30)
The purpose of this study was to determine whether susceptibility to oral tongue squamous cell carcinoma (OSCC) is related to polymorphisms in the u-PA gene. We examined the rs2227564 C/T and rs2227562 G/A single nucleotide polymorphisms (SNPs) in 196 OSCC
Swapna Asuthkar et al.
Molecular biology of the cell, 24(17), 2620-2632 (2013-07-19)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is almost always lethal. One of the underlying reasons for this lethality is believed to be the presence of cancer stem cells (CSC), which impart chemoresistance and promote recurrence, but the mechanisms responsible are unclear. Recently