Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA020857
Sigma-Aldrich
Anti-UPF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-ATP-dependent helicase RENT1, Anti-NORF1, Anti-Nonsense mRNA reducing factor 1, Anti-Regulator of nonsense transcripts 1, Anti-Up-frameshift suppressor 1 homolog, Anti-hUpf1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
KVPDNYGDEIAIELRSSVGAPVEVTHNFQVDFVWKSTSFDRMQSALKTFAVDETSVSGYIYHKLLGHEVEDVIIKCQLPKRFTAQGLPDLNHSQVYAVKTVLQRPLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF1(5976)
Opis ogólny
Gen UPF1 (up-frameshift suppressor 1 homolog) jest mapowany na ludzkim chromosomie 19p13.11. Należy do nadrodziny helikaz 1. Białko lokalizuje się w cytoplazmie.
Immunogen
Regulator of nonsense transcripts 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UPF1 (up-frameshift suppressor 1 homolog) reguluje szlak rozpadu mRNA za pośrednictwem nonsensu i terminację translacji. Odgrywa kluczową rolę w degradacji histonowych mRNA. Mutacje w UPF1 są związane z rakiem gruczołowo-płaskonabłonkowym trzustki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73937
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen Liu et al.
Nature medicine, 20(6), 596-598 (2014-05-27)
Pancreatic adenosquamous carcinoma (ASC) is an enigmatic and aggressive tumor that has a worse prognosis and higher metastatic potential than its adenocarcinoma counterpart. Here we report that ASC tumors frequently harbor somatically acquired mutations in the UPF1 gene, which encodes
Handan Kaygun et al.
Nature structural & molecular biology, 12(9), 794-800 (2005-08-09)
Eukaryotic cells coordinately regulate histone and DNA synthesis. In mammalian cells, most of the regulation of histone synthesis occurs post-transcriptionally by regulating the concentrations of histone mRNA. As cells enter S phase, histone mRNA levels increase, and at the end
Tobias M Franks et al.
Cell, 143(6), 938-950 (2010-12-15)
Cellular mRNAs exist in messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes, which undergo transitions during the lifetime of the mRNAs and direct posttranscriptional gene regulation. A final posttranscriptional step in gene expression is the turnover of the mRNP, which involves degradation of the
J Lykke-Andersen et al.
Cell, 103(7), 1121-1131 (2001-02-13)
Nonsense-mediated decay (NMD) rids eukaryotic cells of aberrant mRNAs containing premature termination codons. These are discriminated from true termination codons by downstream cis-elements, such as exon-exon junctions. We describe three novel human proteins involved in NMD, hUpf2, hUpf3a, and hUpf3b.
Thomas E Mullen et al.
Genes & development, 22(1), 50-65 (2008-01-04)
Histone mRNAs are rapidly degraded at the end of S phase or when DNA replication is inhibited. Histone mRNAs end in a conserved stem-loop rather than a poly(A) tail. Degradation of histone mRNAs requires the stem-loop sequence, which binds the