Kluczowe dokumenty
HPA019950
Sigma-Aldrich
Anti-PDP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC044802.7 antibody produced in rabbit, Anti-EC 3.1.3.43, Anti-PDP 2, Anti-PDPC 2, Anti-Pyruvate dehydrogenase phosphatase, catalytic subunit 2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
DMLSNEDVVRLVVGHLAEADWHKTDLAQRPANLGLMQSLLLQRKASGLHEADQNAATRLIRHAIGNNEYGE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDP2(57546)
Opis ogólny
PDP2 (Pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 2) jest mitochondrialną fosfatazą serynową składającą się z podjednostki katalitycznej (PDP2c). Posiada dwie aktywne izoformy PDP 1 i 2. Ulega ekspresji w mitochondriach ssaków. Jest to enzym zależny od Mg2+.
Immunogen
No description available in Ensembl
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
PDP2 (podjednostka katalityczna 2 fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej) jest pośrednio związana z glikolizą i cyklem kwasów trikarboksylowych oraz syntezą kwasów tłuszczowych (FA). Jest to enzym zależny od Mg2+. PDP2 bierze udział głównie w aktywacji fosforylowanego kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDC), który jest niezbędnym składnikiem wymaganym do stymulacji oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73659
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caroline E Nunes-Xavier et al.
Frontiers in oncology, 12, 873516-873516 (2022-06-14)
Pyruvate dehydrogenase (PDH) complex converts pyruvate into acetyl-CoA by pyruvate decarboxylation, which drives energy metabolism during cell growth, including prostate cancer (PCa) cell growth. The major catalytic subunit of PDH, PDHA1, is regulated by phosphorylation/dephosphorylation by pyruvate dehydrogenase kinases (PDKs)
Mary C Sugden et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 284(5), E855-E862 (2003-04-05)
The mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex (PDC) catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate, linking glycolysis to the tricarboxylic acid cycle and fatty acid (FA) synthesis. Knowledge of the mechanisms that regulate PDC activity is important, because PDC inactivation is crucial for
Junko Kato et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 66(Pt 3), 342-345 (2010-03-09)
Pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP) is a mitochondrial serine phosphatase that activates phosphorylated pyruvate dehydrogenase complex by dephosphorylation. In humans, two PDP isoforms (1 and 2) have been identified. PDP1 is composed of a catalytic subunit (PDP1c) and a regulatory subunit