Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019208
Sigma-Aldrich
Anti-BTN2A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-BT2.1, Anty-BTF1, Anty-BTN2.1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ILSGEKEFERETREIALKELEKERVQKEEELQVKEKLQEELRWRRTFLHAVDVVLD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTN2A1(11120)
Opis ogólny
Gen BTN2A1 (członek podrodziny 2 A1 butyrofiliny) jest mapowany na ludzkim chromosomie 6p22.1. Ulega on wszechobecnej ekspresji. BTN2A1 jest glikoproteiną powierzchniową kodowaną przez MHC (główny kompleks zgodności tkankowej).
Immunogen
Butyrophilin subfamily 2 member A1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że BTN2A1 (członek podrodziny 2 butyrofiliny A1) odgrywa rolę w metabolizmie lipidów, kwasów tłuszczowych i steroli. Polimorfizmy BTN2A1 są powiązane z dyslipidemią, zawałem mięśnia sercowego, cukrzycą typu 2, przewlekłą chorobą nerek i nadciśnieniem tętniczym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72842
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideki Horibe et al.
Molecular medicine reports, 9(3), 808-812 (2014-01-24)
We have previously shown that the C→T polymorphism (rs6929846) of the butyrophilin, subfamily 2, member A1 gene (BTN2A1) was significantly associated with myocardial infarction. Considering that dyslipidemia is a significant risk factor for coronary heart disease, it was hypothesized that
Mizuho Hiramatsu et al.
International journal of molecular medicine, 30(1), 185-192 (2012-05-12)
We previously showed that the -1131T→C polymorphism (rs662799) of the apolipoprotein A-V gene (APOA5) and the C→T polymorphism (rs6929846) of the butyrophilin, subfamily 2, member A1 gene (BTN2A1) were significantly associated with an increased serum concentration of triglycerides, a decreased
Tetsuro Yoshida et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 16(7), 642-648 (2011-05-12)
Although recent genetic studies suggested that several genetic variants increase the risk for chronic kidney disease (CKD), the genes that underlie genetic susceptibility to this condition remain to be identified definitively. We showed that the C→T polymorphism (rs6929846) of BTN2A1
Hideki Horibe et al.
American journal of hypertension, 24(8), 924-929 (2011-04-29)
We previously showed that the C→T polymorphism (rs6929846) in butyrophilin, subfamily 2, member A1 gene (BTN2A1) was associated with myocardial infarction in Japanese individuals. Given that hypertension is a major risk factor for myocardial infarction, the association of rs6929846 of
Mohindar M Karunakaran et al.
Immunity, 52(3), 487-498 (2020-03-11)
Vγ9Vδ2 T cells respond in a TCR-dependent fashion to both microbial and host-derived pyrophosphate compounds (phosphoantigens, or P-Ag). Butyrophilin-3A1 (BTN3A1), a protein structurally related to the B7 family of costimulatory molecules, is necessary but insufficient for this process. We performed radiation