Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019036
Sigma-Aldrich
Anti-XK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kx, Anty-NA, Anty-NAC
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
DLSRDRPLVLLLHLLQLGPLFRCFEVFCIYFQSGNNEEPYVSITKKRQMPKNGLSEEIEKEVGQAEGKLITHRSAFSRA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XK(7504)
Opis ogólny
Gen XK (białko transportu błonowego) jest mapowany na ludzkim chromosomie Xp21.1. Ulega on silnej ekspresji w krwinkach czerwonych, tkance nerwowej i sercu.
Immunogen
Grupa krwi Kx sprzężona z chromosomem X
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
XK (białko transportu błonowego) jest związane z białkiem błony komórkowej, KELL (glikoproteiną grupy krwi Kell), poprzez wiązanie dwusiarczkowe. Mutacje w XK powodują zespół McLeoda, charakteryzujący się osłabieniem antygenów układu KELL i neuroakantocytozą. Ludzie cierpiący na fenotyp McLeoda rozwijają późne wady nerwowo-mięśniowe. XK jest również powiązany z neuroakantocytozą w zaburzeniach nastroju i schizofrenii.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74335
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chase Amos et al.
Contact (Thousand Oaks (Ventura County, Calif.)), 6, 25152564231215133-25152564231215133 (2023-12-25)
Mutations of the bridge-like lipid transport protein VPS13A and the lipid scramblase XK result in Chorea Acanthocytosis (ChAc) and McLeod syndrome (MLS), respectively, two similar conditions involving neurodegeneration and deformed erythrocytes (acanthocytes). VPS13A binds XK, suggesting a model in which
A Danek et al.
Annals of neurology, 50(6), 755-764 (2002-01-05)
McLeod syndrome is caused by mutations of XK, an X-chromosomal gene of unknown function. Originally defined as a peculiar Kell blood group variant, the disease affects multiple organs, including the nervous system, but is certainly underdiagnosed. We analyzed the mutations
Patrycja M Dubielecka et al.
Journal of the neurological sciences, 305(1-2), 160-164 (2011-04-06)
McLeod syndrome (MLS) is a rare, X-linked, late-onset, disease involving hematological, brain, and neuromuscular systems, caused by mutations in XK that result in either defective XK or complete loss of XK protein. Acanthocytosis of erythrocytes is a typical feature. We
Jae-Sook Park et al.
Molecular biology of the cell, 31(22), 2425-2436 (2020-08-28)
Vps13 is a highly conserved lipid transfer protein found at multiple interorganelle membrane contact sites where it mediates distinct processes. In yeast, recruitment of Vps13 to different contact sites occurs via various partner proteins. In humans, four VPS13 family members
Hirochika Shimo et al.
Neuroscience research, 69(3), 196-202 (2010-12-15)
Neuroacanthocytosis syndromes are mainly comprised of two diseases: chorea-acanthocytosis (ChAc) and McLeod syndrome (MLS). There is a high incidence of psychiatric disorders such as mood disorder and schizophrenia among neuroacanthocytosis patients. We hypothesized that neuroacanthocytosis-related-genes might be associated with susceptibility