Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=NC=C1)NC2=C(N3CCCCC3)C=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C18H18F3N3O/c19-18(20,21)14-4-5-16(24-10-2-1-3-11-24)15(12-14)23-17(25)13-6-8-22-9-7-13/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,25)
InChI key
DWFGGOFPIISJIT-UHFFFAOYSA-N
Application
SRPIN340 has been used as a serine-arginine protein kinase (SRPK) inhibitor to identify if SRPK can phosphorylate the E3 ubiquitin ligase RNF12 ser/arg (SR)-motifs in vivo.[1]
Biochem/physiol Actions
SRPIN340 is a cell-permeable, specific and potent inhibitor of Serine-Arginine-Rich Protein Kinase (SRPK) that down-regulates SRp75 and inhibits expression of Sindbis, hepatitis C virus (HCV), HIV, and cytomegalovirus viruses. SRPIN340 appears to be most effective for inhibiting acutely replicating viruses. SRPIN340 suppresses Vegf expression and attenuated choroidal neovascularization (CNV) formation in mice model.
SRPIN340 is a cell-permeable, specific and potent inhibitor of Serine-Arginine-Rich Protein Kinase (SRPK).
SRPIN340 is an isonicotinamide compound. It protects cardiomyocytes against hydrogen peroxide (H2O2) induced oxidative damage by serine-arginine protein kinase 1/2 (SRPK1/2) inhibition-mediated protein kinase B (AKT) activation.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?