Merck
HPA018954
Sigma-Aldrich
Anti-YARS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TyrRS, Anti-Tyrosyl-tRNA ligase, Anti-Tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GNVENNGVLSFIKHVLFPLKSEFVILRDEKWGGNKTYTAYVDLEKDFAAEVVHPGDLKNSVEVALNKLLDPIREKFNTPALKKLASAAYPDPSKQKPMAKGPAKNSEPEEVIPSRLDIRVGKIITVEKHPDAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YARS(8565)
Opis ogólny
Gen YARS (syntetazy tyrozylo-tRNA) należy do rodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy I. Białko przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą.
Immunogen
Tyrosyl-tRNA synthetase, cytoplasmic recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-YARS antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
YARS (syntetazy tyrozylo-tRNA) jest ważna dla funkcji aminoacylacji. Łączy tyrozynę z odpowiadającym jej tRNA w celu wytworzenia tRNATyr, substratu do syntezy białek. Mutacje w YARS są związane z dominującą pośrednią neuropatią Charcot-Marie-Tooth typu C, zaburzeniem obwodowego układu nerwowego. YARS może zostać rozszczepiony na amino-końcową domenę mini-TyrRS (syntetazy tyrozylo-tRNA) i karboksy-końcową domenę EMAP II (Endothelial monocyte-activating polypeptide 2). Rozszczepione fragmenty są aktywnymi cytokinami i uczestniczą w szlakach sygnalizacji komórkowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74194
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiang-Lei Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(24), 15369-15374 (2002-11-13)
The 20 aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the first step of protein synthesis and establish the rules of the genetic code through aminoacylation reactions. Biological fragments of two human enzymes, tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS) and tryptophanyl-tRNA synthetase, connect protein synthesis to cell-signaling pathways
Albena Jordanova et al.
Nature genetics, 38(2), 197-202 (2006-01-24)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) neuropathies are common disorders of the peripheral nervous system caused by demyelination or axonal degeneration, or a combination of both features. We previously assigned the locus for autosomal dominant intermediate CMT neuropathy type C (DI-CMTC) to chromosome 1p34-p35.
Erik Björling et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 7(10), 2028-2037 (2008-08-01)
Antibodies are useful tools to characterize the components of the human proteome and to validate potential protein biomarkers discovered through various clinical proteomics efforts. The lack of validation results across various applications for most antibodies often makes it necessary to
Na Wei et al.
Molecular cell, 56(2), 323-332 (2014-10-07)
Tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS) is known for its essential aminoacylation function in protein synthesis. Here we report a function for TyrRS in DNA damage protection. We found that oxidative stress, which often downregulates protein synthesis, induces TyrRS to rapidly translocate from