Kluczowe dokumenty
HPA018007
Sigma-Aldrich
Anti-ITSN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Intersectin-1, Anti-SH3 domain-containing protein 1A, Anti-SH3P17
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ITVLEQQDMWWFGEVQGQKGWFPKSYVKLISGPIRKSTSMDSGSSESPASLKRVASPAAKPVVSGEEFIAMYTYESSEQGDLTFQQGDVILVTKKDGDWW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITSN1(6453)
Opis ogólny
Intersektyna 1 (ITSN1) należy do rodziny intersektyn (ITSN1).[1] Białko rusztowania[1] ma dwie domeny homologii Eps15 (EH), domenę coiled-coil i pięć domen homologii Src 3 (SH3). Gen kodujący ITSN1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 21.
Immunogen
Intersectin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Intersektyna 1 (ITSN1) bierze udział w endocytozie, w której pośredniczy klatryna, pomagając w grupowaniu białek rzeźbiących błonę na wczesnych etapach.[1] Podczas infekcji wirusem krowianki aktywuje białko kontrolujące podziały komórkowe o homologu 42 (Cdc42). Odgrywa również rolę w fagocytozie, w której pośredniczy receptor Fc-γ i reguluje wiele szlaków transdukcji sygnału, takich jak te obejmujące 3-kinazę fosfatydyloinozytolu. Wykazano, że ITSN1 ulega ekspresji w guzach neuroblastoma i liniach komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73912
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Novokhatska et al.
PloS one, 8(7), e70546-e70546 (2013-08-13)
Scaffolding proteins of the intersectin (ITSN) family, ITSN1 and ITSN2, are crucial for the initiation stage of clathrin-mediated endocytosis. These proteins are closely related but have implications in distinct pathologies. To determine how these proteins could be separated in certain
Michael P Hunter et al.
Neuroreport, 22(15), 767-772 (2011-08-31)
Intersectin 1 (ITSN1) is a human chromosome 21 (HSA21) gene product encoding a multidomain scaffold protein that functions in endocytosis, signal transduction, and is implicated in Down's syndrome, Alzheimer's Disease, and potentially other neurodegenerative diseases through activation of c-Jun N-terminal
A Russo et al.
Oncogene, 31(46), 4828-4834 (2012-01-24)
Intersectin 1 (ITSN1) is a scaffold protein that regulates diverse cellular pathways, including endocytosis and several signal transduction pathways, including phosphatidylinositol 3-kinase, Class IIβ (PI3K-C2β). ITSN1's transforming potential in vitro suggests that this scaffold protein may be involved in human
Alba Zuidema et al.
Journal of cell science, 131(21) (2018-10-12)
The family of integrin transmembrane receptors is essential for the normal function of multicellular organisms by facilitating cell-extracellular matrix adhesion. The vitronectin-binding integrin αVβ5 localizes to focal adhesions (FAs) as well as poorly characterized flat clathrin lattices (FCLs). Here, we
Xinxin Wang et al.
eLife, 9 (2020-05-01)
Clathrin-mediated endocytosis (CME) in mammalian cells is driven by resilient machinery that includes >70 endocytic accessory proteins (EAP). Accordingly, perturbation of individual EAPs often results in minor effects on biochemical measurements of CME, thus providing inconclusive/misleading information regarding EAP function.