Kluczowe dokumenty
HPA017861
Sigma-Aldrich
Anti-UNC45B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SMUNC45, Anti-UNC-45B, Anti-UNC45 homolog B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GEDDDKVQNAAAGALAMLTAAHKKLCLKMTQVTTQWLEILQRLCLHDQLSVQHRGLVIAYNLLAADAELAKKLVESELLEILTVVGKQEPDEKKAEVVQTARECLIKCMDYGFI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC45B(146862)
Opis ogólny
Unc-45 myosin chaperone B (UNC45B) to specyficzny dla mięśni chaperon, który ulega ekspresji w sercu i mięśniach szkieletowych. Ma aminowy koniec, który zawiera trzy motywy tetratricopeptide repeat (TPR), centralny region i karboksylowy koniec z domeną Unc-45, Cro1 i She4 (UCS).
Immunogen
UNC45 homolog B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Unc-45 myosin chaperone B (UNC45B) bierze udział w organizacji sarkomeru i fuzji mioblastów. Jest transportowany do pasma A sarkomerów w warunkach stresu termicznego i odgrywa rolę w fałdowaniu miozyny. Wraz z ogólnym białkiem szoku cieplnego HSP90, UNC45B funkcjonuje w montażu miozyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72666
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul J Bujalowski et al.
FEBS letters, 589(1), 123-130 (2014-12-02)
Molecular chaperones are commonly identified by their ability to suppress heat-induced protein aggregation. The muscle-specific molecular chaperone UNC-45B is known to be involved in myosin folding and is trafficked to the sarcomeres A-band during thermal stress. Here, we identify temperature-dependent
Doris Hellerschmied et al.
Nature communications, 9(1), 484-484 (2018-02-06)
Muscle development requires the coordinated activities of specific protein folding and degradation factors. UFD-2, a U-box ubiquitin ligase, has been reported to play a central role in this orchestra regulating the myosin chaperone UNC-45. Here, we apply an integrative in
Lars Hansen et al.
European journal of human genetics : EJHG, 22(11), 1290-1297 (2014-02-20)
Genome-wide linkage analysis, followed by targeted deep sequencing, in a Danish multigeneration family with juvenile cataract revealed a region of chromosome 17 co-segregating with the disease trait. Affected individuals were heterozygous for two potentially protein-disrupting alleles in this region, in
Jaakko I Lehtimäki et al.
The Journal of cell biology, 216(12), 4053-4072 (2017-10-22)
Contractile actomyosin bundles, stress fibers, are crucial for adhesion, morphogenesis, and mechanosensing in nonmuscle cells. However, the mechanisms by which nonmuscle myosin II (NM-II) is recruited to those structures and assembled into functional bipolar filaments have remained elusive. We report