Przejdź do
SML2546
GLX351322
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[2-[4-(2-Furanylcarbonyl)-1-piperazinyl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
InChI key
KEVHLTCEMHIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GLX351322 is a potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4). GLX351322 prevents ROS generation and cellular death, improves pancreatic beta cell function in high-fat diet fed C57Bl/6 mice.
potent and selective inhibitor of NOX4 (NADPH oxidase 4)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2851SML2323SML2413
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)