Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA017311
Sigma-Aldrich
Anti-SPAST antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Spastin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KRKDPLTHTSNSLPRSKTVMKTGSAGLSGHHRAPSYSGLSMVSGVKQGSGPAPTTHKGTPKTNRTNKPSTPTTATRKKKDLKNFRNVDSNLANLIMNEIVDNGTAVKFDDIAGQDLAKQALQEIVILPSLRPELFTGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPAST(6683)
Opis ogólny
SPAST (spastyna) jest ATPazą należącą do rodziny AAA (ATPazy związane z różnymi aktywnościami komórkowymi). Jest zlokalizowana na chromosomie 2p21-p22. Występuje głównie w dwóch izoformach, izoformie o pełnej długości 68 kDa i krótkiej formie 60 kDa.
Immunogen
Spastin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SPAST (spastyna) jest związana z kilkoma procesami komórkowymi, takimi jak cykl komórkowy, transport pęcherzykowy, funkcja mitochondriów, biogeneza peroksysomów i proteoliza. Kontroluje dynamikę mikrotubul w komórkach neuronalnych. Wiąże się z mikrotubulami w sposób zależny od ATP, zmieniając ich rozmieszczenie i morfologię. Mutacja w SPAST powoduje chorobę neurodegeneracyjną, dziedziczną paraplegię spastyczną (HSP). Ponadto, kontroluje ona również transport błonowy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71661
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James W Connell et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 10(1), 42-56 (2008-11-13)
Mutations in the gene encoding the microtubule (MT)-severing protein spastin are the most common cause of hereditary spastic paraplegia, a genetic condition in which axons of the corticospinal tracts degenerate. We show that not only does endogenous spastin colocalize with
Alessia Errico et al.
Human molecular genetics, 11(2), 153-163 (2002-01-26)
Hereditary spastic paraplegia (HSP) is characterized by progressive weakness and spasticity of the lower limbs, caused by the specific degeneration of the corticospinal tracts, the longest axons in humans. Most cases of the autosomal dominant form of the disease are
Sara Salinas et al.
Journal of neurochemistry, 95(5), 1411-1420 (2005-10-13)
Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are neurodegenerative diseases caused by mutations in more than 20 genes, which lead to progressive spasticity and weakness of the lower limbs. The most frequently mutated gene causing autosomal dominant HSP is SPG4, which encodes spastin