Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA016488
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Sodium- and chloride-dependent taurine transporter, Anti-Solute carrier family 6 member 6
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GPFLVRVKYLLTPREPNRWAVEREGATPYNSRTVMNGALVKPTHIIVETM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A6(6533)
Opis ogólny
Rodzina transporterów soli 6, członek 6 (SLC6A6) należy do rodziny transporterów Slc6. Gen SLC6A6 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3p25.1. Ulega ekspresji w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych siatkówki.
Immunogen
Sodium- and chloride-dependent taurine transporter recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina transporterów substancji rozpuszczonych 6 (SLC6A6) pośredniczy w transporcie tauryny. Sprzyja on progresji nowotworu jelita grubego i może służyć jako cel w leczeniu raka jelita grubego (CRC). Inaktywacja SLC6A6 w mysich modelach czyni je podatnymi na apoptozę. Mutacja, zwłaszcza bialleliczna w genie SLC6A6, może prowadzić do zwyrodnienia siatkówki. Funkcjonalnie wadliwy SLC6A6 prowadzi do zmienionej homeostazy tauryny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73283
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masatoshi Tomi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1778(10), 2138-2142 (2008-05-27)
The purpose of this study was to identify the uptake mechanism of gamma-aminobutyric acid (GABA) via taurine transporter (Slc6a6/TauT) and its relationship with GABA transport at the inner BRB. Rat Slc6a6/TauT-transfected HeLa cells exhibited Na(+)-, Cl(-)-, and concentration-dependent [3H]GABA uptake
Muhammad Ansar et al.
Human molecular genetics, 29(4), 618-623 (2020-01-07)
In a consanguineous Pakistani family with two affected individuals, a homozygous variant Gly399Val in the eighth transmembrane domain of the taurine transporter SLC6A6 was identified resulting in a hypomorph transporting capacity of ~15% compared with normal. Three-dimensional modeling of this
Masahiro Yasunaga et al.
Scientific reports, 4, 4852-4852 (2014-05-02)
The treatment of colorectal cancer (CRC) might be improved by the identification of a signalling pathway that could be targeted with novel therapeutics. The results of this study indicate that the taurine transporter SLC6A6 is highly expressed in CRC cells
Markus N Preising et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(10), 11507-11527 (2019-07-28)
We previously reported that inactivation of the transmembrane taurine transporter (TauT or solute carrier 6a6) causes early retinal degeneration in mice. Compatible with taurine's indispensability for cell volume homeostasis, protein stabilization, cytoprotection, antioxidation, and immuno- and neuromodulation, mice develop multisystemic
Produkty
Learn about glioma markers for high-grade gliomas and low-grade gliomas and find reliable Prestige Antibodies® to target glioma markers.