Merck
SAB4502807
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
SLC6A6, Sodium- and chloride-dependent taurine transporter, Solute carrier family 6 member 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A6(6533)
Opis ogólny
Anti-SLC6A6 Antibody detects endogenous levels of total SLC6A6 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SLC6A6.
Immunogen Range: 561-610
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.