Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015498
Sigma-Aldrich
Anti-GDF10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BIP, Anti-BMP-3b, Anti-Bone Morphogenetic Protein 3b precursor, Anti-Bone-inducing protein, Anti-GDF-10, Anti-Growth/differentiation factor 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
ISEPNSVAVTLQRYDPFPAGDPEPRAAPNNSADPRVRRAAQATGPLQDNELPGLDERPPRAHAQHFHKHQLWPSPFRALKPRPGRKDRRKKGQEVFMAASQVLDFDEKTMQKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GDF10(2662)
Opis ogólny
GDF10 (czynnik różnicowania wzrostu 10) należy do rodziny białek BMP (bone-morphogenetic protein), która z kolei należy do rodziny transformujących czynników wzrostu β (TGFβ). BMP dzieli się na trzy grupy, gdzie GDF10, zwany również BMP3B, jest członkiem trzeciej grupy. Gen ten mapuje się na ludzkim chromosomie 10q, zawiera 3 eksony, rozciąga się na 13kb, a cDNA ma 2632bp, co koduje białko złożone z 478 aminokwasów. N-końcowe rozszczepienie sekwencji sygnałowej daje dojrzałe białko złożone z 110 aminokwasów. Transkrypt ulega ekspresji głównie w mózgu, płucach, kości udowej, trzustce, jądrach i mięśniach szkieletowych.
Immunogen
Bone morphogenetic protein 3b precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GDF10 (czynnik różnicowania wzrostu 10) jest epigenetycznie wyciszony w wielu nowotworach, takich jak nowotwory jelita grubego i niedrobnokomórkowe raki płuc (NSCLC). Badania przeprowadzone w populacji japońskiej wykazały, że gen ten jest wyciszany przez metylację w złośliwych międzybłoniakach opłucnej (MPM). Działa on jako gen supresorowy nowotworów w różnych nowotworach złośliwych. Może odgrywać rolę w różnicowaniu różnych typów komórek i może być związany z morfogenezą tkanek szkieletowych. Gen ten jest regulowany przez SOX9 i czynnik indukowany hipoksją.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72574
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentaro Kimura et al.
Oncology reports, 20(5), 1265-1268 (2008-10-25)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) belong to the transforming growth factor-beta superfamily. Recent studies have showed that aberrant methylation of BMP genes is present in several types of human cancer. We examined the expression and methylation status of BMP3b and BMP6
J Hino et al.
Biochemical and biophysical research communications, 223(2), 304-310 (1996-06-14)
BMP-3b (also termed GDF-10) is a novel BMP-3 related protein recently discovered in rat femur tissue by molecular cloning. In this paper, we have isolated cDNA and the gene for human BMP-3b and determined their structure. Cloned human BMP-3b cDNA
Jérôme E Lafont et al.
The Journal of biological chemistry, 283(8), 4778-4786 (2007-12-14)
The chondrocyte is solely responsible for synthesis and maintenance of the resilient articular cartilage matrix that gives this load-bearing tissue its mechanical integrity. When the differentiated cell phenotype is lost, the matrix becomes compromised and cartilage function begins to fail.
N S Cunningham et al.
Growth factors (Chur, Switzerland), 12(2), 99-109 (1995-01-01)
We have identified a new member of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily, growth/differentiation factor-10 (GDF-10), which is highly related to bone morphogenetic protein-3 (BMP-3). The nucleotide sequence of GDF-10 encodes a predicted protein of 476 amino acids with a
Valentina Cerrato et al.
PLoS biology, 16(9), e2005513-e2005513 (2018-09-28)
The morphological, molecular, and functional heterogeneity of astrocytes is under intense scrutiny, but how this diversity is ontogenetically achieved remains largely unknown. Here, by quantitative in vivo clonal analyses and proliferation studies, we demonstrate that the major cerebellar astrocyte types