Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA014492
Sigma-Aldrich
Anti-PDE3A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CGI-PDE A, Anti-Cyclic GMP-inhibited phosphodiesterase A, Anti-cGMP-inhibited 3′,5′-cyclic phosphodiesterase A
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPQILTPPVICSSCGRPYSQGNPADEPLERSGVATRTPSRTDDTAQVTSDYETNNNSDSSDIVQNEDETECLREPLRKASACSTYAPETMMFLDKPILAPEPLVMDNLDSIMEQLNT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE3A(5139)
Opis ogólny
Gen PDE3A (fosfodiesteraza 3A) koduje fosfodiesterazę cyklicznych nukleotydów, która ulega ekspresji głównie w miocytach serca i naczyń krwionośnych oraz płytkach krwi. CDNA zawiera C-końcowy region katalityczny, który obejmuje około 280 aminokwasów i dwa hydrofobowe regiony na N-końcu, które uczestniczą w wewnątrzkomórkowym celowaniu. Gen zawierający 16 eksonów obejmujących ponad 130 kb jest mapowany na ludzki chromosom 12p12.
Immunogen
cGMP-inhibited 3′,5′-cyclic phosphodiesterase A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cykliczne nukleotydy PDE (fosfodiesterazy) hydrolizują cykliczne nukleotydy, cAMP i cGMP. Izoformy PDE3 są fosfodiesterazami hamowanymi przez cGMP, które hydrolizują cAMP i uczestniczą w regulacji kurczliwości mięśnia sercowego, agregacji płytek krwi i relaksacji mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Aktywność PDE3A ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niskiego poziomu równowagi cAMP i określenia początku aktywacji płytek krwi. Jego aktywność może być zwiększona przez fosforylację za pośrednictwem PKC (kinazy białkowej C), co z kolei reguluje poziom cAMP w ludzkich płytkach krwi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72629
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roger W Hunter et al.
The Journal of biological chemistry, 284(18), 12339-12348 (2009-03-06)
The elevation of [cAMP](i) is an important mechanism of platelet inhibition and is regulated by the opposing activity of adenylyl cyclase and phosphodiesterase (PDE). In this study, we demonstrate that a variety of platelet agonists, including thrombin, significantly enhance the
Jeremy Wechsler et al.
The Journal of biological chemistry, 277(41), 38072-38078 (2002-08-03)
PDE3A cyclic nucleotide phosphodiesterases regulate cAMP- and cGMP-mediated intracellular signaling in cardiac myocytes. We used antibodies to different regions of PDE3A to demonstrate the presence of three PDE3A isoforms in these cells. These isoforms, whose apparent molecular weights are 136,000
Kirsi Toivanen et al.
Cancers, 15(22) (2023-11-25)
Liposarcomas (LPSs) are a heterogeneous group of malignancies that arise from adipose tissue. Although LPSs are among the most common soft-tissue sarcoma subtypes, precision medicine treatments are not currently available. To discover LPS-subtype-specific therapy targets, we investigated RNA sequenced transcriptomes
J Kasuya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 268(3), 827-834 (2000-02-19)
Phosphodiesterase type 3 isoforms, PDE3A and 3B, are expressed primarily in cardiovascular and adipose tissues, respectively. We previously reported a shorter transcript of 4.4-kb PDE3A which is predominantly transcribed in human placenta, whereas a full-length 7. 6-kb transcript corresponding to