Merck
HPA014055
Sigma-Aldrich
Anti-IQGAP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1, Anti-p195
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NRALESGDVNTVWKQLSSSVTGLTNIEEENCQRYLDELMKLKAQAHAENNEFITWNDIQACVDHVNLVVQEEHERILAIGLINEALDEGDAQKTLQALQIPAAKLEGVLAEVAQHYQDTLIRAKREKAQEIQDESAVLWLDEIQGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IQGAP1(8826)
Opis ogólny
Gen IQGAP1 (IQ motif containing GTPase activating protein 1) koduje białko wiążące kalmodulinę, które należy do rodziny IQGAP i ulega wszechobecnej ekspresji. Kodowane białko zawiera cztery domeny IQ i region z podobieństwem sekwencji do białek aktywujących GTPazę Ras. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 15q26.1.
Immunogen
Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen IQGAP1 (IQ motif containing GTPase activating protein 1) koduje kluczowy efektor Rac1 i Cdc42, małych GTPaz z rodziny Rho, które regulują adhezję komórkową za pośrednictwem E-kadheryny. Funkcjonuje w modulacji cytoszkieletu aktynowego wraz z Rac1 i Cdc42. Kodowane białko moduluje adhezję komórka-komórka poprzez E-kadherynę i β-kateninę. Uczestniczy w regulacji szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenami, który jest zaangażowany w proliferację i różnicowanie komórek. IQGAP1 jest białkiem rusztowania, które łączy białka zaangażowane w kaskady sygnalizacyjne i uczestniczy w kilku procesach komórkowych. Wiąże się i stabilizuje mikrotubule poprzez CLIP-170, białko wiążące mikrotubule, w pobliżu kory komórkowej. Skutkuje to tworzeniem i utrzymywaniem spolaryzowanej morfologii komórek oraz kierunkową migracją komórek.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72663
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew D Brown et al.
Trends in cell biology, 16(5), 242-249 (2006-04-06)
IQGAP1 was identified in 1994 as a widely expressed IQ domain-containing protein with a region containing sequence similarity to the Ras GTPase-activating proteins. IQGAP1 has roles in many different aspects of cell physiology and interacts with numerous proteins. It modulates
Jun Noritake et al.
Journal of cell science, 118(Pt 10), 2085-2092 (2005-05-14)
The dynamic rearrangement of cell-cell adhesion is one of the major physiological events in tissue development and tumor metastasis. Polarized cell migration, another key event, is a tightly regulated process that occurs during tissue development, chemotaxis and wound healing. Rho-family
A M Bashour et al.
The Journal of cell biology, 137(7), 1555-1566 (1997-06-30)
Activated forms of the GTPases, Rac and Cdc42, are known to stimulate formation of microfilament-rich lamellipodia and filopodia, respectively, but the underlying mechanisms have remained obscure. We now report the purification and characterization of a protein, IQGAP1, which is likely
M A Pujana et al.
Genome research, 11(1), 98-111 (2001-01-13)
Several cytogenetic alterations affect the distal part of the long arm of human chromosome 15, including recurrent rearrangements between 12p13 and 15q25, which cause congenital fibrosarcoma (CFS). We present here the construction of a BAC/PAC contig map that spans 2