Kluczowe dokumenty
SAB4503213
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen XVIII α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
COIA1, Collagen α-1(XVIII) chain, Endostatin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 178 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL18A1(80781)
Opis ogólny
Endostatyna jest naturalnie występującym polipeptydem o masie 20 kDa pochodzącym z C-końcowej części kolagenu typu XVIII. Działa jako cytokina antyangiogenna, która ulega ekspresji w różnych narządach, z najwyższymi poziomami w wątrobie, płucach i nerkach. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 21q22.3. Przeciwciało Anti-CollagenXVIII α1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu XVIII α1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego kolagenu XVIII alfa1.
Zakres immunogenu: 801-850
Działania biochem./fizjol.
Endostatyna hamuje proliferację i migrację komórek śródbłonka. Blokuje apoptozę komórek i przejście fazy G1 do S w cyklu komórkowym. Hamuje angiogenezę poprzez blokowanie proangiogennej aktywności VEGF i FGF-basic. Mutacje w tym genie prowadzą do zespołu Knoblocha (KS), rzadkiego autosomalnego zaburzenia recesywnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S P Oh et al.
Genomics, 19(3), 494-499 (1994-02-01)
Types XV and XVIII collagen belong to a unique and novel subclass of the collagen superfamily for which we have proposed the name the MULTIPLEXIN family. Members of this class contain polypeptides with multiple triple-helical domains separated and flanked by
Extracellular matrix modulates angiogenesis in physiological and pathological conditions.
Neve A
BioMed Research International, 756078-756078 (2014)
Maria Rita Passos-Bueno et al.
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 78(1), 123-131 (2006-03-15)
Collagen XVIII, a proteoglycan, is a component of basement membranes (BMs). There are three distinct isoforms that differ only by their N-terminal, but with a specific pattern of tissue and developmental expression. Cleavage of its C-terminal produces endostatin, an inhibitor