Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA013411
Sigma-Aldrich
Anti-PDCD1LG2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B7-DC, Anti-Butyrophilin B7-DC, Anti-CD273 antigen, Anti-PD-1-ligand 2, Anti-PD-L2, Anti-PDCD1 ligand 2, Anti-Programmed cell death 1 ligand 2 precursor, Anti-Programmed death ligand 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GYPLAEVSWPNVSVPANTSHSRTPEGLYQVTSVLRLKPPPGRNFSCVFWNTHVRELTLASIDLQSQMEPRTHPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Programmed cell death 1 ligand 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PDCD1LG2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen PDCD1LG2 (ligand 2 programowanej śmierci komórki 1) koduje ligand dla PD-1, który służy jako negatywny regulator aktywacji komórek T. Kodowane białko jest również nazywane PD-L2 i jest indukowane na makrofagach zapalnych. Ulega ekspresji głównie na komórkach dendrytycznych, a jego ekspresja jest indukowana przez IFN-γ, czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów/makrofagów i IL-4. Działa w proliferacji komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72423
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P'ng Loke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(9), 5336-5341 (2003-04-17)
PD-L1 and PD-L2 are ligands for PD-1, a costimulatory molecule that plays an inhibitory role in regulating T cell activation in the periphery. We find that PD-L1 is highly expressed on inflammatory macrophages as compared with resident peritoneal macrophages but
Dengbo Ji et al.
Cancer immunology research, 6(11), 1401-1416 (2018-10-05)
Checkpoint blockade therapy triggers tumor-specific immune responses in a variety of cancer types. We presumed that rectal cancer patients could have become sensitive to immunotherapy after receiving neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT). In this study, we report immune alternation in post-nCRT patients
Mengyuan Shi et al.
Cancers, 15(9) (2023-05-13)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common type of cancer. The ultraviolet radiation resistance-associated gene (UVRAG) plays a role in autophagy and has been implicated in tumor progression and prognosis. However, the role of UVRAG expression in CRC has
Alexander C Dowell et al.
Frontiers in oncology, 11, 626748-626748 (2021-03-16)
The use of immune checkpoint blockade, in particular PD-1 and PD-L1 inhibitors, is now commonplace in many clinical settings including the treatment of muscle-invasive bladder cancer (MIBC). Notwithstanding, little information exists regarding the expression of the alternative PD-1 ligand, PD-L2
Yang Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 7, 567-573 (2014-04-22)
The clinicopathologic characteristics of tumors expressing programmed death (PD-1) ligands (PD-Ls) PD-L1 or PD-L2 and their associations with common driver mutations in lung adenocarcinoma are not clearly defined, despite the progression of anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy. PD-L1 and PD-L2 expression was measured