Kluczowe dokumenty
HPA012556
Sigma-Aldrich
Anti-SIGLEC8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD329 antigen, Anti-CDw329, Anti-SAF-2, Anti-Sialic acid-binding Ig-like lectin 8 precursor, Anti-Sialoadhesin family member 2, Anti-Siglec-8
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RSCRKKSARPAAGVGDTGMEDAKAIRGSASQGPLTESWKDGNPLKKPPPAVAPSSGEEGELHYATLSFHKVKPQDPQGQEATDSEYSEIKIHKRETAETQACLRNHNPSSKEVRG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIGLEC8(27181)
Opis ogólny
SIGLEC8 (Sialic acid binding Ig-like lectin 8) koduje białko transbłonowe typu 1 o masie 54 kDa należące do nadrodziny immunoglobulin (IgSF). Składa się z regionu transbłonowego, domeny Ig podobnej do zestawu V na N-końcu i zestawu domen zestawu C2. Ulega ekspresji w granulocytach eozynofilowych, komórkach tucznych i bazofilach.
Immunogen
Sialic acid-binding Ig-like lectin 8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SIGLEC8 (Sialic acid binding Ig-like lectin 8) odgrywa ważną rolę w biologii eozynofilów. Działa jako specyficzny dla eozynofilów receptor transmembranowy dla wiązania zależnego od kwasu sialowego. Doniesiono, że SIGLEC8 może być zaangażowany w identyfikację i modulację komórek alergicznych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71733
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K K Kikly et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 105(6 Pt 1), 1093-1100 (2000-06-16)
Eosinophils, basophils, and mast cells are believed to be the central tenet cells in allergic conditions including allergic rhinitis, asthma, and eczema. The molecular mechanisms underlying the recruitment of these cells to sites of allergic inflammation are poorly understood. Our
G Foussias et al.
Biochemical and biophysical research communications, 278(3), 775-781 (2000-11-30)
Through efforts to investigate the CD33-like subgroup of sialic acid binding immunoglobulin-like lectins (Siglecs), which are believed to be located on chromosome 19q13.4, we have identified the precise genomic region containing the Siglec8 gene. It is located on chromosome 19q13.4
Bradford A Youngblood et al.
Cells, 10(1) (2020-12-31)
Siglecs (sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins) are single-pass cell surface receptors that have inhibitory activities on immune cells. Among these, Siglec-8 is a CD33-related family member selectively expressed on human mast cells and eosinophils, and at low levels on basophils. These
H Floyd et al.
The Journal of biological chemistry, 275(2), 861-866 (2000-01-08)
We describe the characterization of siglec-8, a novel sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin that is expressed specifically by eosinophils. A full-length cDNA encoding siglec-8 was isolated from a human eosinophil cDNA library. Siglec-8 is predicted to contain three extracellular immunoglobulin-like domains