Przejdź do
FCMAB110P
Przeciwciało anty-fosfoATM (Ser1981), klon 10H11.E12 koniugat PE
clone 10H11.E12, from mouse, PE
Synonim(y):
A-T, mutated
AT mutated
TEL1, telomere maintenance 1, homolog
ataxia telangiectasia mutated
ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D)
ataxia telangiectasia mutated protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki06 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
10H11.E12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
3
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 października 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H11.E12, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1981)
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
N-końcowa c-Myc, znakowana GST, rekombinowana ludzka troponina sercowa I pełnej długości, wyrażana przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21. Oczyszczona przy użyciu sefarozy glutationowej.
~370 kDa Obliczono
Immunogen
Epitop: Fosforylowany przy i wokół Ser1981
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ATM fosforylowanemu w Ser1981.
Application
Przeciwciało anty-fosfoATM (Ser1981), klon 10H11.E12 koniugat PE wykrywa poziom fosfoATM (Ser1981) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ATM fosforylowany w Ser1981.
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ sprzężona z fikoerytryną w PBS z dodatkiem mniej niż 0,09% azydku sodu i 15 mg/ml BSA.
Analysis Note
Kontrola
Napromieniowane komórki HeLa
Evaluated by Flow Cytometry with HeLa cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1370FCMAB103APABE257
description
clone 10H11.E12, from mouse, PE
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
clone Ki-S5, Milli-Mark®, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Gene Information
human ... ATM(472)
Gene Information
human ... ATM(472)
Gene Information
human ... MKI67(4288)
Gene Information
human ... RAD51(5888)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
clone
10H11.E12, monoclonal
clone
1E19, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
Ki-S5, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)