Kluczowe dokumenty
HPA012500
Sigma-Aldrich
Anti-GPLD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glycoprotein phospholipase D, Anti-Glycosyl-phosphatidylinositol-specific phospholipase D, Anti-PI-G PLD, Anti-Phosphatidylinositol-glycan-specific phospholipase D precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
FWSTNIYHLTSFMLENGTSDCNLPENPLFIACGGQQNHTQGSKMQKNDFHRNLTTSLTESVDRNINYTERGVFFSVNSWTPDSMSFIYKALERNIRTMFIGGSQLSQKHVSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
glycosylation
informacje o genach
human ... GPLD1(2822)
Immunogen
Phosphatidylinositol-glycan-specific phospholipase D precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GPLD1 (fosfolipaza D1 specyficzna dla glikozylofosfatydyloinozytolu) jest białkiem eksprymowanym w wątrobie u ludzi. Jest ono głównie zaangażowane w hydrolizę wiązania fosforanowego inozytolu białek zakotwiczonych w fosfatydyloinozytolo-glikanach (PI-Gs), po której następuje uwolnienie białka. Jego ekspresja w komórkach jednojądrzastych szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) została udowodniona jako klinicznie ważna patogeneza białaczki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86819
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B J Scallon et al.
Science (New York, N.Y.), 252(5004), 446-448 (1991-04-19)
A phosphatidylinositol-glycan-specific phospholipase D (PI-G PLD) that specifically hydrolyzes the inositol phosphate linkage in proteins anchored by phosphatidylinositol-glycans (PI-Gs) has recently been purified from human and bovine sera. The primary structure of bovine PI-G PLD has now been determined and
Guang-Fen Xiao et al.
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi, 18(1), 15-18 (2010-02-09)
This study was purposed to investigate the expression and significance of glycosylphosphatidylinositol-specific phospholipase D (GPI-PLD) in bone marrow mononuclear cells (BMMNC) isolated from patients with acute myeloid leukemia (AML), GPI-PLD activity in BMMNC isolated from 78 patients with AML and
J N Schofield et al.
Biochimica et biophysica acta, 1494(1-2), 189-194 (2000-11-10)
Here we report the structure of the human glycosylphosphatidylinositol phospholipase D1 gene, which covers at least 80 kb on chromosome 6p22. The gene comprises 25 exons and encodes a 5.8 kb mRNA, which was detected only in the liver. Southern