Kluczowe dokumenty
SAB1405888
Sigma-Aldrich
Anti-GPLD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GPIPLD, GPIPLDM, MGC22590, PIGPLD, PIGPLD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~19.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPLD1(2822)
Opis ogólny
Wiele białek jest związanych z zewnątrzkomórkową powierzchnią eukariotycznych błon plazmatycznych za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). Kotwica GPI jest glikolipidem występującym na wielu komórkach krwi. Białko kodowane przez ten gen jest enzymem degradującym GPI. Specyficzna dla glikozylofosfatydyloinozytolu fosfolipaza D1 hydrolizuje wiązanie fosforanu inozytolu w białkach zakotwiczonych przez glikany fosfatydyloinozytolu, uwalniając w ten sposób przyłączone białko z błony plazmatycznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GPLD1 (AAH20748.1, 1 a.a. ~ 176 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSAFRLWPGLLIMLGSLCHRGSPCGLSTHIEIGHRALEFLQLHNGRVNYRELLLEHQDAYQAGIVFPDCFYPSICKGKFHDVSESTHWTPFLNASVHYIRENYPLPWEKDTEKLVAFLFGITSHMAADVSWHSLGLEQGFLRTMGAIDFHGSYSEAHSAGDFGTVYLHLLNFLVV
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GPLD1 produkowane u myszy jest odpowiednie do analizy western blot.
Działania biochem./fizjol.
GPLD1 (fosfolipaza D1 specyficzna dla glikozylofosfatydyloinozytolu) ulega ekspresji tylko w ludzkiej wątrobie. Wiązanie fosforanu inozytolu w białkach zakotwiczonych w glikanach fosfatydyloinozytolu (PI-G) jest specyficznie hydrolizowane przez GPLD1, co sugeruje, że ekspresja GPLD1 może wpływać na lokalizację i ekspresję białek zakotwiczonych w PI-G. Badania wykazały, że może to być istotny czynnik w procesie patogenezy białaczki.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guang-Fen Xiao et al.
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi, 18(1), 15-18 (2010-02-09)
This study was purposed to investigate the expression and significance of glycosylphosphatidylinositol-specific phospholipase D (GPI-PLD) in bone marrow mononuclear cells (BMMNC) isolated from patients with acute myeloid leukemia (AML), GPI-PLD activity in BMMNC isolated from 78 patients with AML and
B J Scallon et al.
Science (New York, N.Y.), 252(5004), 446-448 (1991-04-19)
A phosphatidylinositol-glycan-specific phospholipase D (PI-G PLD) that specifically hydrolyzes the inositol phosphate linkage in proteins anchored by phosphatidylinositol-glycans (PI-Gs) has recently been purified from human and bovine sera. The primary structure of bovine PI-G PLD has now been determined and
J N Schofield et al.
Biochimica et biophysica acta, 1494(1-2), 189-194 (2000-11-10)
Here we report the structure of the human glycosylphosphatidylinositol phospholipase D1 gene, which covers at least 80 kb on chromosome 6p22. The gene comprises 25 exons and encodes a 5.8 kb mRNA, which was detected only in the liver. Southern