Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki30 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA307, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, ELISA, ICC, IP, WB, multiplexing
Citations:
16
2370,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA307, monoclonal
species reactivity
vertebrates, human
technique(s)
ChIP: suitable, ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Di- i tri-metylacja histonu H3 są znacznikami wyciszającymi geny, podczas gdy usunięcie tych znaczników przez geny demetylazy Jmjd1a i Jmjd2c prowadzi do aktywacji genów.
~17 kDa
Immunogen
Epitop: dimetyl Lys9
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-19 ludzkiego histonu H3, dimetylowany na Lys9, sprzężony z KLH.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny::
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys9), klon CMA307 i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys9) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP B-Globin.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna G ChIP (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 05-1249, Anti-dimethyl H3 (Lys9), klon CMA307 w rozcieńczeniu 2,0ug/mL (1:500). Białka wizualizowano przy użyciu IgG anty-mysiej osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do immunocytochemii (Kimura, 2008).
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji ( Kimura, 2008).
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje histon H3 dimetylowany na Lys9 w teście Luminex.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej mysiej IgG lub przeciwciała przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys9), klon CMA307 i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys9) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP B-Globin.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna G ChIP (nr kat. 17-409) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Dot Blot: Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665), które zawierają peptydy histonowe z różnymi modyfikacjami, były sondowane za pomocą Cat. 05-1249, Anti-dimethyl H3 (Lys9), klon CMA307 w rozcieńczeniu 2,0ug/mL (1:500). Białka wizualizowano przy użyciu IgG anty-mysiej osła sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunocytochemia:
To przeciwciało zostało wykazane przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do immunocytochemii (Kimura, 2008).
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji ( Kimura, 2008).
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje histon H3 dimetylowany na Lys9 w teście Luminex.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Użyj przeciwciała anty-dimethyl Histone H3 (Lys9), klon CMA307 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, ELISA, ICC, IP, Mplex do wykrywania Dimethyl Histone H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9).
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 dimetylowany w Lys9. Fosforylacja Ser10 zakłóca wiązanie przeciwciała z dimetylową Lys9.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Supernatant mysiej monoklonalnej IgG1κ w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa
Ekstrakt kwasu HeLa
Western Blot Analysis: 1:10,000 of this lot detected Dimethyl Histone H3 in HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-791
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?