Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA009426
Sigma-Aldrich
Anti-DPEP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dehydropeptidase-I, Anti-Dipeptidase 1 precursor, Anti-Microsomal dipeptidase, Anti-Renal dipeptidase, Anti-hRDP
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
VMVNFYNNYISCTNKANLSQVADHLDHIKEVAGARAVGFGGDFDGVPRVPEGLEDVSKYPDLIAELLRRNWTEAEVKGALADNLLRVFQAVEQASNLTQAPEEEPIPLDQLGGSCRTHYGYSSGAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPEP1(1800)
Opis ogólny
DPEP1 (dipeptydaza 1) jest metaloproteinazą zależną od cynku.[1] Jest to dipeptydaza mikrosomalna, błonowa i nerkowa. DPEP1 jest białkiem błonowym zakotwiczonym w glikozylo-fosfotydyloinozytolu, a jego C-końcowa część zawiera wysoce hydrofobową sekwencję.
Immunogen
Dipeptidase 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DPEP1 (dipeptydaza 1) odgrywa rolę w metabolizmie leukotrienów i glutationu. Leukotrien jest zaangażowany w różne zaburzenia zapalne, takie jak astma, zapalenie stawów i nieswoiste zapalenie jelit. Działa na wiele peptydów i antybiotyków, w tym tienamycynę, penem i pochodne karbapenemu. Białko to jest silnie regulowane w górę w śródnabłonkowej neoplazji o wysokim stopniu złośliwości (IEN) i raku jelita grubego (CRC). Jest to związane ze złym rokowaniem u pacjentów z CRC. Jego ekspresja jest tłumiona w guzach Wilmsa, inwazyjnych i in situ rakach zrazikowych piersi oraz gruczolakorakach przewodowych trzustki.[1] Stłumiona ekspresja tego białka w gruczolakoraku przewodowym trzustki (PDAC) jest związana ze słabym przeżyciem, a w PDAC białko to hamuje inwazyjność komórek nowotworowych. Zwiększa chemiowrażliwość i działa jako marker prognostyczny wyniku klinicznego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71249
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Eisenach et al.
British journal of cancer, 109(3), 694-703 (2013-07-11)
Colorectal cancer (CRC) is the second leading cause of cancer-related deaths worldwide. Improvements in the understanding of its molecular mechanism and the characterisation of CRC-specific biomarkers facilitating early detection are considered to increase overall survival. A meta-analysis of microarray and
Yuji Toiyama et al.
Journal of gastroenterology, 46(2), 153-163 (2010-09-09)
We investigated changes in the gene expression profile in colon cancer in order to identify gene markers that may be useful in the management of this disease. The Cancer Genome Anatomy Project was used to detect differences in gene expression
Geng Zhang et al.
PloS one, 7(2), e31507-e31507 (2012-03-01)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most lethal cancers worldwide. To identify biologically relevant genes with prognostic and therapeutic significance in PDAC, we first performed the microarray gene-expression profiling in 45 matching pairs of tumor and adjacent non-tumor