Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011868
Sigma-Aldrich
Anti-DKK3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dickkopf-3, Anti-Dickkopf-related protein 3 precursor, Anti-Dkk-3, Anti-hDkk-3
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
CGDQLCVWGHCTKMATRGSNGTICDNQRDCQPGLCCAFQRGLLFPVCTPLPVEGELCHDPASRLLDLITWELEPDGALDRCPCASGLLCQPHSHSLVYVCKPTFVGSRDQDGEILLPREVPDEYLAASW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKK3(27122)
Powiązane kategorie
Immunogen
Dickkopf-related protein 3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DKK3 (Dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3) to gen supresji nowotworów należący do rodziny genów Dickkopf (Dkk). Ulega ekspresji w płytkach krwi i megakariocytach. W kilku nowotworach stwierdzono obniżoną ekspresję DKK3. Wywiera właściwości proangiogenne poprzez interakcję z receptorami Wnt w szlaku sygnałowym Wnt. Indukuje apoptozę i przerzuty poprzez sygnały Wnt. Działa jako biomarker nowotworowych naczyń krwionośnych w nowotworach mieloproliferacyjnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71541
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felice Rivellese et al.
Nature medicine, 28(6), 1256-1268 (2022-05-20)
Patients with rheumatoid arthritis (RA) receive highly targeted biologic therapies without previous knowledge of target expression levels in the diseased tissue. Approximately 40% of patients do not respond to individual biologic therapies and 5-20% are refractory to all. In a
Michael Medinger et al.
Thrombosis research, 133(2), 218-221 (2013-12-07)
Dickkopf-3 (Dkk3) has been proposed as tumor suppressor gene and a marker for tumor blood vessels and has pro-angiogenic properties. Dkk3 is expressed in platelets and megakaryocytes from healthy controls and patients with BCR-ABL1-negative myeloproliferative neoplasms (MPN). The aim of
Kazuhiko Shien et al.
PloS one, 9(2), e87900-e87900 (2014-02-06)
REIC/Dkk-3 is down-regulated in a broad range of human cancer cells and is considered to function as a tumor suppressor. We previously reported that REIC/Dkk-3-expressing adenovirus vector (Ad-REIC) induced endoplasmic reticulum (ER) stress and cancer-specific apoptosis in human prostate cancer.
Nicola Ferrari et al.
Nature communications, 10(1), 130-130 (2019-01-12)
Aggressive behaviours of solid tumours are highly influenced by the tumour microenvironment. Multiple signalling pathways can affect the normal function of stromal fibroblasts in tumours, but how these events are coordinated to generate tumour-promoting cancer-associated fibroblasts (CAFs) is not well understood. Here we
Produkty
Markery mezenchymalnych komórek macierzystych i przeciwciała odpowiednie do badania celów w fibroblastach, chondrocytach, adipocytach, osteoblastach i komórkach mięśniowych.
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.