Merck
HPA011543
Sigma-Aldrich
Anti-MTX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Metaxin-1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
WIDTKNYVEVTRKWYAEAMPFPLNFFLPGRMQRQYMERLQLLTGEHRPEDEEELEKELYREARECLTLLSQRLGSQKFFFGDAPASLDAFVFSYLALLLQAKLPSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTX1(4580)
Powiązane kategorie
Immunogen
Metaxin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Metaksyna 1 (MTX1) jest białkiem mitochondrialnym. Jest podjednostką kompleksu importu preprotein składającego się z C-końcowej domeny kotwicy sygnałowej mitochondrialnej błony zewnętrznej. Jest zlokalizowany w zewnętrznej błonie mitochondriów ssaków. Kompleks może uczestniczyć w utrzymaniu struktury mitochondriów poprzez import białek do strefy mitochondrialnej za pomocą MTX2, nowego pokrewnego białka. Zmiana w genie MTX1 jest związana z chorobą Gauchera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72210
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L C Armstrong et al.
Journal of cellular biochemistry, 74(1), 11-22 (1999-06-25)
A recently described protein, metaxin 1, serves as a component of a preprotein import complex in the outer membrane of the mammalian mitochondrion. A yeast two-hybrid screen with metaxin 1 as bait has now identified a novel protein, which we
Mary E LaMarca et al.
Journal of human genetics, 49(4), 220-222 (2004-03-17)
The gene for glucocerebrosidase ( GBA), the enzyme deficient in Gaucher disease, is located in a gene-rich region on 1q21. Metaxin 1( MTX1) is a convergently transcribed gene contiguous to the 3' end of the GBA pseudogene. A single nucleotide
Jing Xie et al.
FEBS letters, 581(18), 3545-3549 (2007-07-13)
A monoclonal antibody (mAb) has been produced which reacts with human mitofilin, a mitochondrial inner membrane protein. This mAb immunocaptures its target protein in association with six other proteins, metaxins 1 and 2, SAM50, CHCHD3, CHCHD6 and DnaJC11, respectively. The
Sahar Elouej et al.
Nature communications, 11(1), 4589-4589 (2020-09-13)
Mandibuloacral dysplasia syndromes are mainly due to recessive LMNA or ZMPSTE24 mutations, with cardinal nuclear morphological abnormalities and dysfunction. We report five homozygous null mutations in MTX2, encoding Metaxin-2 (MTX2), an outer mitochondrial membrane protein, in patients presenting with a severe