Kluczowe dokumenty
HPA010802
Sigma-Aldrich
Anti-IGSF9B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDNA FLJ40259 fis, clone TESTI2025486. antibody produced in rabbit, Anti-Fragment antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LEAPLSSGKVSPESIRTLRAPSESSDDQGQPAAKRMLSPTREKELSLYKKTKRAISSKKYSVAKAEAEAEATTPIELISRGPDGRFVMDPAEMEPSLKSRRIEGFPFAEETDMYPEFRQSDEENEDPLVPTSVAALKSQLTPLSSSQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGSF9B(22997)
Opis ogólny
IGSF9B (nadrodzina immunoglobulin, członek 9B) jest członkiem nadrodziny immunoglobulin kręgowców (IgSF). Rodzina ta obejmuje również nadrodzinę immunoglobulin (IgSF), członka 9 (IGSF9/Dasm1), który jest homologiem białka żółwia Drosophila . Jest to hemofilna cząsteczka adhezyjna, która ulega ekspresji wyłącznie w mózgu, zwłaszcza w interneuronach GABAergicznych. Posiada C-końcową domenę wiążącą PDZ, domenę transmembranową, pięć domen immunoglobulin (Ig) i dwie domeny fibronektyny III (FNIII). Jest zlokalizowany głównie w synapsach hamujących.
Immunogen
CDNA FLJ40259 fis, clone TESTI2025486. recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IGSF9B (nadrodzina immunoglobulin, członek 9B) bierze udział w rozwoju synaps hamujących, wiążąc się z neuroliginą 2, hamującą synaptyczną cząsteczką adhezyjną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71672
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sotaro Ichinose et al.
eLife, 12 (2023-06-05)
Neurons form dense neural circuits by connecting to each other via synapses and exchange information through synaptic receptors to sustain brain activities. Excitatory postsynapses form and mature on spines composed predominantly of actin, while inhibitory synapses are formed directly on
Maria Hansen et al.
Neurochemical research, 38(6), 1236-1251 (2013-02-19)
The Drosophila protein Turtle and the vertebrate proteins immunoglobulin superfamily (IgSF), member 9 (IGSF9/Dasm1) and IGSF9B are members of an evolutionarily ancient protein family. A bioinformatics analysis of the protein family revealed that invertebrates contain only a single IGSF9 family
Olga Babaev et al.
Nature communications, 9(1), 5400-5400 (2018-12-24)
Abnormalities in synaptic inhibition play a critical role in psychiatric disorders, and accordingly, it is essential to understand the molecular mechanisms linking components of the inhibitory postsynapse to psychiatrically relevant neural circuits and behaviors. Here we study the role of
Jooyeon Woo et al.
The Journal of cell biology, 201(6), 929-944 (2013-06-12)
Synaptic adhesion molecules regulate diverse aspects of synapse formation and maintenance. Many known synaptic adhesion molecules localize at excitatory synapses, whereas relatively little is known about inhibitory synaptic adhesion molecules. Here we report that IgSF9b is a novel, brain-specific, homophilic