Kluczowe dokumenty
HPA010665
Sigma-Aldrich
Anti-MTM1 antibody produced in rabbit
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Myotubularin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LDHLYSCRFGTFLFNCESARERQKVTERTVSLWSLINSNKEKFKNPFYTKEINRVLYPVASMRHLELWVNYYIRWNPRIKQQQPNPVEQRYMELLALRDEYIKRLEELQLANSAKLSDPPTSPSSPSQMMP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTM1(4534)
Immunogen
Myotubularin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MTM1 (myotubularin 1) koduje fosfatazę lipidową, która ma podwójną specyficzność, dephosphorylując zarówno fosfotyrozynę, jak i fosfoserynę. Fosfataza działa na 3-monofosforan fosfatydyloinozytolu (PI3P) i 3,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu (PI(3,5)P2), które funkcjonują w wewnątrzkomórkowym transporcie błonowym. Zmniejsza również aktywność PI3Kinazy i obniża poziom PI3P. Niedobór tego białka obserwuje się u pacjentów z miopatią miotubularną, chorobą sprzężoną z chromosomem X, charakteryzującą się ciężką hipotonią noworodków i uogólnionym osłabieniem mięśni wraz z upośledzeniem dojrzewania włókien mięśniowych. Kodowane białko funkcjonuje w różnicowaniu komórek mięśniowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74420
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia Schaletzky et al.
Current biology : CB, 13(6), 504-509 (2003-03-21)
Phosphoinositides control many different processes required for normal cellular function. Myotubularins are a family of Phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns3P) phosphatases identified by the positional cloning of the MTM1 gene in patients suffering from X-linked myotubular myopathy and the MTMR2 gene in
F Blondeau et al.
Human molecular genetics, 9(15), 2223-2229 (2000-09-26)
Myotubular myopathy (MTM1) is an X-linked disease, characterized by severe neonatal hypotonia and generalized muscle weakness, with pathological features suggesting an impairment in maturation of muscle fibres. The MTM1 gene encodes a protein (myotubularin) with a phosphotyrosine phosphatase consensus. It
G S Taylor et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(16), 8910-8915 (2000-07-20)
The lipid second messenger phosphatidylinositol 3-phosphate [PI(3)P] plays a crucial role in intracellular membrane trafficking. We report here that myotubularin, a protein tyrosine phosphatase required for muscle cell differentiation, is a potent PI(3)P phosphatase. Recombinant human myotubularin specifically dephosphorylates PI(3)P