Przejdź do
TRT51728
Lab Cart with Clear Sliding Door
Synonim(y):
Laboratory cart
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123300
Weight:
58 lb
9460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
TrippNT 51728
W × H × D
23 × 33 × 19 in.
weight
58 lb
General description
  • Organizes, stores and projects supplies
  • Economical MR conditional cart
  • Polyethylene and ABS plastic construction
  • 3 full extension drawers
  • Drawer: 12 3/4 x 3 5/8 x 15 7/8 WHD
  • 6 side shelves
  • 2 glove dispensers
  • 3 inch casters
  • Bulk storage area
  • Smooth handles cut into top
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TRT51032TRT51087
description
-
description
white (drawers)
description
beige (drawers)
weight
58 lb
weight
49 lb
weight
49 lb
W × H × D
23 × 33 × 19 in.
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
manufacturer/tradename
TrippNT 51728
manufacturer/tradename
TrippNT 51032
manufacturer/tradename
TrippNT 51087
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)