Kluczowe dokumenty
SAB5700826
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RAD51produkowane u królików
Synonim(y):
BRCC5, FANCR, HRAD51, HsRad51, HsT16930, MRMV2, RAD51, RAD51A, RECA
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26
31
36
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
5.22 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD51(5888)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek RAD51. Członkowie rodziny RAD51 są bardzo podobni do bakteryjnego RecA i Saccharomyces cerevisiae Rad51 i wiadomo, że biorą udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Białko to może oddziaływać z białkiem wiążącym ssDNA RPA i RAD52 i uważa się, że odgrywa rolę w homologicznym parowaniu i przenoszeniu nici DNA. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z BRCA1 i BRCA2, co może być ważne dla odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Wykazano, że BRCA2 reguluje zarówno wewnątrzkomórkową lokalizację, jak i zdolność wiązania DNA tego białka. Utrata tych kontroli po inaktywacji BRCA2 może być kluczowym zdarzeniem prowadzącym do niestabilności genomu i nowotworzenia. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego RAD51 (NP_002866.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)