Kluczowe dokumenty
HPA009654
Sigma-Aldrich
Anti-THRA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C-erbA-alpha, Anti-EAR-7, Anti-EAR7, Anti-Nuclear receptor subfamily 1 group A member 1, Anti-Thyroid hormone receptor alpha, Anti-c-erbA-1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AFEHYVNHRKHNIPHFWPKLLMKEREVQSSILYKGAAAEGRPGGSLGVHPEGQQLLGMHVVQGPQVRQLEQQLGEAGSLQGPVLQHQSPKSPQQRLLELLHRSGILHARAVCGEDDSSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRA(7067)
Opis ogólny
THRA (receptor hormonu tarczycy α) należy do rodziny receptorów jądrowych, które działają jako czynniki transkrypcyjne regulowane ligandem i są nazywane receptorami hormonu tarczycy (TR). THRA jest dominującą izoformą TR u ssaków. Receptor ten ulega silnej ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym, mięśniu sercowym, przewodzie pokarmowym i mięśniach szkieletowych.
Immunogen
Thyroid hormone receptor alpha recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-THRA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Konserwowana lizyna w domenie wiążącej DNA tego receptora działa jako czujnik regulacji transkrypcji. Lizyna ta jest zmutowana w raku wątrobowokomórkowym (HCC). Mutacje w tym białku powodują oporność na hormon tarczycy, która jest łagodzona przez leczenie tyroksyną. Populacja z polimorfizmem rs939348 TT w tym genie wykazuje słaby związek ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera. Receptor ten jest również regulowany w górę u pacjentów z rakiem piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86688
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katarzyna J Jerzak et al.
Breast cancer research and treatment, 149(1), 293-301 (2014-12-30)
We determined the expression of two transcriptional variants of thyroid hormone receptor alpha (THRα1 and THRα2) in samples from a cohort of breast cancer patients and correlated expression levels with survival. 130 women who were diagnosed with invasive breast carcinoma
Carla Moran et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 2(8), 619-626 (2014-06-28)
The thyroid hormone receptor α gene (THRA) transcript is alternatively spliced to generate either thyroid hormone receptor (TR)α1 or a non-hormone-binding variant protein, TRα2, the function of which is unknown. Here, we describe the first patients identified with a mutation
Ivan H Chan et al.
Molecular cancer research : MCR, 8(1), 15-23 (2010-01-08)
Nuclear receptors are hormone-regulated transcription factors that play key roles in normal physiology and development; conversely, mutant nuclear receptors are associated with a wide variety of neoplastic and endocrine disorders. Typically, these receptor mutants function as dominant negatives and can
Louisa Goumidi et al.
Neurobiology of aging, 32(4), 624-630 (2009-05-12)
Because the action of thyroid hormone (T3) is involved in adult cognitive functions, we wanted to assess the association between THRA gene polymorphisms, which encodes the T3 nuclear receptor TRα1, and Alzheimer's disease (AD) risk. We analysed 5 single nucleotide
Erik Björling et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 7(10), 2028-2037 (2008-08-01)
Antibodies are useful tools to characterize the components of the human proteome and to validate potential protein biomarkers discovered through various clinical proteomics efforts. The lack of validation results across various applications for most antibodies often makes it necessary to