Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA008832
Sigma-Aldrich
Anti-NFASC antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Neurofascin precursor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LECRVKHDPSLKLTVSWLKDDEPLYIGNRMKKEDDSLTIFGVAERDQGSYTCVASTELDQDLAKAYLTVLADQATPTNRLAALPKGRPDRPRDLELTDLAERSVRLTWIPGDANNSPITDYVVQFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFASC(23114)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NFASC (neurofascyna) jest członkiem rodziny L1 CAM (cząsteczek adhezji komórkowej), która z kolei jest częścią nadrodziny białek immunoglobulin (Ig). Ulega ekspresji głównie w układzie nerwowym. Członkowie rodziny L1 zawierają sześć domen podobnych do Ig i cztery do pięciu domen Fn (fibronektyny) w ich regionie zewnątrzkomórkowym. Ich domena cytoplazmatyczna zawiera domniemany konserwatywny motyw (FIG(Q/A)Y), który łączy białka z cytoplazmą, a także ułatwia wiązanie z ankyryną. Białko to ma wiele splicowanych izoform, z dwiema głównymi izoformami zwanymi NF155 o masie 155 kDa i NF186 o masie 186 kDa. Izoformy te ulegają ekspresji odpowiednio w glejach i aksonach.
Immunogen
Neurofascin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Izoforma NF155 NFASC (neurofascyna) działa jako ligand dla kompleksu CNTN1/CASPR1 (contactin 1/ contactin-associated protein 1) w paranodzie gleju, gdzie odgrywa istotną rolę w mielinizacji i funkcjonalnym montażu węzła Ranviera. Inaktywacja tej izoformy u myszy skutkuje ciężką neuropatią demielinizacyjną, z wysoce obniżoną prędkością przewodzenia. Towarzyszy jej również degeneracja neuronów Purkinjego, co skutkuje ataksją i wyraźnym drżeniem. Autoprzeciwciała przeciwko temu białku są powiązane z podtypem przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej poliradikuloneuropatii (CIDP). Badania pokazują, że przeciwciała przeciwko NFASC powodują akumulację białek dopełniacza, uszkodzenie aksonów i zaostrzenie stwardnienia rozsianego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71582
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Querol et al.
Neurology, 82(10), 879-886 (2014-02-14)
To describe the frequency of antibodies against neurofascin in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) and the associated clinical features. Immunocytochemistry was used to identify antibodies to neurofascin 155 (NF155) and 186. Serum reactivity with paranodes and brain tissue was tested
Emily K Mathey et al.
The Journal of experimental medicine, 204(10), 2363-2372 (2007-09-12)
Axonal injury is considered the major cause of disability in patients with multiple sclerosis (MS), but the underlying effector mechanisms are poorly understood. Starting with a proteomics-based approach, we identified neurofascin-specific autoantibodies in patients with MS. These autoantibodies recognize the
Heli Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(1), 797-805 (2010-11-05)
The L1 family neural cell adhesion molecules play key roles in specifying the formation and remodeling of the neural network, but their homophilic interaction that mediates adhesion is not well understood. We report two crystal structures of a dimeric form
Yuji Nishimura et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 33(3), e13131-e13131 (2022-11-12)
The pathological hallmark of multiple system atrophy (MSA) is aberrant accumulation of phosphorylated α-synuclein in oligodendrocytes, forming glial cytoplasmic inclusions (GCIs). Extensive demyelination occurs particularly in the olivopontocerebellar and striatonigral pathways, but its precise mechanism remains elusive. Glial connexins (Cxs)