Kluczowe dokumenty
HPA008557
Sigma-Aldrich
Anti-GRAMD1B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GRAM domain containing 1B antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KNFWSGLEDYFRHLESELAKTESTYLAEMHRQSPKEKASKTTTVRRRKRPHAHLRVPHLEEVMSPVTTPTDEDVGHRIKHVAGSTQTRHIPEDTPNGFHLQSVSKLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRAMD1B(57476)
Opis ogólny
Białko 1B zawierające domenę GRAM (GRAMD1) jest białkiem błonowym i częścią rodziny białek zawierających domenę GRAM. Ulega ekspresji w OUN, komórkach dendrytycznych i neutrofilach.
Immunogen
GRAM domain containing 1B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GRAMD1B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
GRAMD1B ma związek z chemioopornością, a podwyższony poziom tego białka zaobserwowano w komórkach raka jajnika opornych na taksany.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71662
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Novel Multiple Sclerosis Susceptibility Variant in GRAMD1B Gene
Boneschi FM
Neurology, 80, 05-05 (2013)
Federica Esposito et al.
Genes, 13(12) (2022-12-24)
While the role of common genetic variants in multiple sclerosis (MS) has been elucidated in large genome-wide association studies, the contribution of rare variants to the disease remains unclear. Herein, a whole-genome sequencing study in four affected and four healthy
Sherry Y Wu et al.
Nature communications, 5, 3459-3459 (2014-03-13)
Improving small interfering RNA (siRNA) efficacy in target cell populations remains a challenge to its clinical implementation. Here, we report a chemical modification, consisting of phosphorodithioate (PS2) and 2'-O-Methyl (2'-OMe) MePS2 on one nucleotide that significantly enhances potency and resistance
Ignacio Del Valle et al.
Wellcome open research, 2, 25-25 (2017-05-02)
In humans, the adrenal glands and gonads undergo distinct biological events between 6-10 weeks post conception (wpc), such as testis determination, the onset of steroidogenesis and primordial germ cell development. However, relatively little is currently known about the genetic mechanisms