Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008546
Sigma-Aldrich
Anti-C2orf40 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ECRG4, Antyauguryna
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KREAPVPTKTKVAVDENKAKEFLGSLKRQKRQLWDRTRPEVQQWYQQFLYMGFDEAKFEDDITYWLNRDRNGHEYYGDYYQRHYDEDSAIGPRSPYGFRHGASVNYD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C2orf40(84417)
Opis ogólny
Otwarta ramka odczytu 40 chromosomu 2 (C2orf40) lub auguryna jest zlokalizowana w granulkach wydzielniczych komórki. Zawiera sekwencję peptydu sygnałowego i miejsce rozszczepienia, a także pojedyncze domniemane miejsce rozszczepienia prohormonu. Ma również pojedynczy, długi peptyd, który jest wysoce konserwowany u ssaków. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 2q14.1-14.3.
Immunogen
Augurin Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-C2orf40 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. Anti-C2orf40 antibody produced in rabbit is also suitable for immunoblotting at a dilution of 1:2500.[1]
Działania biochem./fizjol.
Otwarta ramka odczytu 40 chromosomu 2 (C2orf40) lub auguryna jest hormonem peptydowym, który jest zaangażowany w fizjologiczną homeostazę. Działa również jako czynnik parakrynny, który aktywuje mikroglej i jest chemotaktyczny dla monocytów.[1] Augurin jest głównie związany z rakiem przełyku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71844
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sonia Podvin et al.
JSM Alzheimer's disease and related dementia, 3(1) (2016-12-19)
Expression of the orphan C2orf40 gene is associated with the aggregation of the neurofibrillary tangle-protein tau in transgenic mice, tumor suppression, the induction of senescence in CNS, and the activation of microglia and peripheral mononuclear leukocytes. This gene also encodes
Andrew Baird et al.
Journal of leukocyte biology, 91(5), 773-781 (2012-03-08)
We identified fresh human leukocytes as an abundant source of the candidate epithelial tumor suppressor gene, Ecrg4, an epigenetically regulated gene, which unlike other tumor suppressor genes, encodes an orphan-secreted, ligand-like protein. In human cell lines, Ecrg4 gene expression was
A Porzionato et al.
European journal of histochemistry : EJH, 59(2), 2458-2458 (2015-07-08)
The Esophageal Cancer Related Gene 4 (ECRG4) is a highly conserved tumour suppressor gene encoding various peptides (augurin, CΔ16 augurin, ecilin, argilin, CΔ16 argilin) which can be processed and secreted. In the present work, we examined ECRG4 expression and location
Jisook Lee et al.
Neuro-oncology, 17(5), 685-696 (2014-11-08)
Extensive infiltration of brain tumors by microglia and macrophages is a hallmark of tumor progression, and yet the overall tumor microenvironment is characterized by an immunosuppressive phenotype. Here we identify esophageal cancer-related gene 4 (Ecrg4) as a novel thrombin-processed monocyte
Chun-Mei Yue et al.
World journal of gastroenterology, 9(6), 1174-1178 (2003-06-12)
To study the mechanisms responsible for inactivation of a novel esophageal cancer related gene 4 (ECRG4) in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). A pair of primers was designed to amplify a 220 bp fragment, which contains 16 CpG sites in