AB2988
Anti-LYVE1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cell surface retention sequence-binding protein 1, Extracellular link domain-containing protein 1, Hyaluronic acid receptor, cell surface retention sequence binding protein-1, extracellular link domain containing 1, extracellular link domain-containing 1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYVE1(10894)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected LYVE1 in ovarian cancer tissue.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Ovarian cancer tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1