Kluczowe dokumenty
HPA007925
Sigma-Aldrich
Anti-YWHAB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-YWHAA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ELSNEERNLLSVAYKNVVGGRRSAWRVISSIEQKTDTSDKKLQLIKDYREKVESELRSICTTVLELLDKYLIANATNPESKVFYLKMKGDYFRY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YWHAB(7529)
Immunogen
tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen YWHAQ (tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, θ) koduje białko należące do rodziny białek 14-3-3, które biorą udział w transdukcji sygnału poprzez wiązanie się z fosforylowanymi resztami Ser za pośrednictwem dwóch sekwencji konsensusowych RXXXpSXP i R(S/X)XpSXP. Jednostka funkcjonalna jest dimerem i może funkcjonować w kilku procesach, w tym w transdukcji sygnału, apoptozie, progresji cyklu komórkowego i replikacji DNA. Kodowane białko jest również nazywane 14-3-3 θ. Może ono służyć jako potencjalny marker raka płuc. Stwierdzono, że białko to jest regulowane w górę w rdzeniu kręgowym stwardnienia zanikowego bocznego. Stwierdzono, że promotor genu YWHAQ jest hipermetylowany w łożyskach przedrzucawkowych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71118
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Liu et al.
Placenta, 35(12), 981-988 (2014-10-13)
Disruption of the 14-3-3 tau (YWHAQ) gene has been shown to be involved in preeclampsia (PE). The YWHAQ promoter could be differentially regulated by methylation in severe PE patients. Placental genomic DNA from patients with severe PE (n = 21)
Wenqing Qi et al.
International journal of cancer, 113(3), 359-363 (2004-09-30)
14-3-3 Proteins play important roles in a wide range of vital regulatory processes, including signal transduction, apoptosis, cell cycle progression and DNA replication. In mammalian cells, 7 14-3-3 isoforms (beta, gamma, epsilon, eta, sigma, theta and zeta) have been identified
A Malaspina et al.
Journal of neurochemistry, 75(6), 2511-2520 (2000-11-18)
We have recently isolated a 2.2-kb cDNA clone (1C5) from a human spinal cord cDNA library with partial identity to the 14-3-3 protein mRNA encoding the theta protein (YWHAQ). 14-3-3 protein transcripts are highly expressed in large projection neurones of