Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA007216
Sigma-Aldrich
Anti-CRCP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC068533.6, Anti-CGRP-RCP, Anti-Calcitonin gene-related peptide-receptor component protein, Anti-DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC9, Anti-HsC17, Anti-RNA polymerase III subunit C9
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1267
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1267
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TPCRHQSPEIVREFLTALKSHKLTKAEKLQLLNHRPVTAVEIQLMVEESEERLTEEQIEALLHTVTSILPAEPEAEQKKNTNSNVAMDEEDPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRCP(27297)
Immunogen
DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CRCP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CRCP (receptor peptydu związanego z genem kalcytoniny) jest połączoną heterodimeryczną formą dwóch białek błonowych: receptora podobnego do receptora kalcytoniny (CLR) i białka modyfikującego aktywność receptora 1 (RAMP1). Odzwierciedla efekt neuromodulacyjny podczas przetwarzania sygnału węchowego, który wpływa na percepcję zapachu. Włókna czuciowe nerwu trójdzielnego, w warunkach stresu, generują jego odpowiedź. Doniesiono, że gen CRCP nie jest głównie odpowiedzialny za wnętrostwo u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70144
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Zuccarello et al.
Journal of endocrinological investigation, 27(8), 760-764 (2005-01-08)
In testicular descent to the scrotum, a multistep process, many anatomical and hormonal factors play a role. Cryptorchidism occurs in about 1-2% of males and may cause secondary degeneration of the testes. Animal models have shown that abnormalities, in the
Philipp Daiber et al.
The European journal of neuroscience, 37(4), 572-582 (2012-12-05)
The mammalian olfactory epithelium contains olfactory receptor neurons and trigeminal sensory endings. The former mediate odor detection, the latter the detection of irritants. The two apparently parallel chemosensory systems are in reality interdependent in various well-documented ways. Psychophysical studies have