Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA006154
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Hepatocellular carcinoma-associated protein TB6, Anti-PIGR, Anti-Poly-Ig receptor, Anti-Polymeric immunoglobulin receptor
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GDTLWRTTVEIKIIEGEPNLKVPGNVTAVLGETLKVPCHFPCKFSSYEKYWCKWNNTGCQALPSQDEGPSKAFVNCDENSRLVSLTLNLVTRADEGWYWCGVKQGHFYGETAAVYVAVEERKAAGSRDVSLAKADAAPDEKVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGR(5284)
Immunogen
Polymeric immunoglobulin receptor Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Polimeryczny receptor immunoglobulin jest białkiem kodowanym przez gen PIGR u ludzi. Jest to białko transmembranowe typu I, które znajduje się na powierzchni komórek nabłonka gruczołowego i jelitowego. Jego część zewnątrzkomórkowa składa się z sześciu różnych domen, z których domena 6 bierze udział w enzymatycznym rozszczepianiu i uwalnianiu tego genu do światła jelita jako wolny składnik wydzielniczy (fSC). Nadekspresja tego białka występuje w różnych typach nowotworów i może służyć jako marker złego rokowania u pacjentów z kostniakomięsakiem. Może również niezależnie przewidywać zmniejszone ryzyko nawrotu i całkowitego przeżycia u pacjentów z gruczolakorakiem górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70266
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Fristedt et al.
Journal of translational medicine, 12, 83-83 (2014-04-04)
The polymeric immunoglobulin receptor (PIGR) has been proposed to be a candidate prognostic biomarker in a few cancer forms, and one previous study reported that reduced PIGR expression signifies more aggressive tumours of the distal esophagus and gastroesophageal junction (GEJ).
K Sunagawa et al.
Scandinavian journal of immunology, 78(4), 339-344 (2013-07-03)
The polymeric immunoglobulin receptor (pIgR) is a type I transmembrane protein that is expressed on the surfaces of glandular and intestinal epithelial cells. The extracellular portion of the pIgR is composed of six different domains. Domain 6 is involved in
Wan-Hong He et al.
PloS one, 17(3), e0264815-e0264815 (2022-03-05)
Polymeric immunoglobulin receptor (pIgR), the transmembrane transporter of polymeric immunoglobulin A and M, has multiple immune functions. To explore the characteristics of pIgR expression in Bactrian camel lungs, twelve healthy adult (2-7 years old) Bactrian camels were systematically studied. The
Xuanwei Wang et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2105-2110 (2014-04-05)
The prognosis of patients with osteosarcoma with distant metastasis and local recurrence remains poor. Increased expression of polymeric immunoglobulin receptor (pIgR) in tumor tissue has been detected in various types of cancer. However, the clinical significance of pIgR in osteosarcoma