Kluczowe dokumenty
HPA005832
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC88C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DAPLE, Anty-HkRP2, Anty-KIAA1509, Anty-SCA40
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SSLESSRNTSSNSSPLNLKGSSEQLHGRSESFSSEDLIPSRDLATLPREASTPGRNALGRHEYPLPRNGPLPQEGAQKRGTAPPYVGVRPCSASPSSEMVTLEEFLEESNRSSPTHDTPSCRDDLLSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
DAPLE_HUMAN Isoform 2 of Q9P219-Homo sapiens recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Coiled-coil domain containing 88C (CCDC88C) koduje DAPLE (HkRP2), białko związane z hakiem, posiadające domenę wiążącą dla centralnego białka szlaku sygnałowego Wnt. Gen ten jest określany jako DAPLE, HKRP2, SCA40 i KIAA1509. Ulega on wszechobecnej ekspresji, najbardziej widocznej w mózgu płodu, zwłaszcza w mostach i móżdżku. W dorosłym mózgu jego ekspresja wydaje się być ograniczona do kory mózgowej i rdzenia przedłużonego. Mutacja w tym genie jest przyczyną złożonych wad rozwojowych wodogłowia. Jest również przyczyną autosomalnego recesywnego, pierwotnego niesyndromicznego wodogłowia wrodzonego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70532
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A B Ekici et al.
Molecular syndromology, 1(3), 99-112 (2010-10-30)
The etiology of non-syndromic hydrocephalus is poorly understood. Via positional cloning in a consanguineous family with autosomal recessive hydrocephalus we have now identified a homozygous splice site mutation in the CCDC88C gene as a novel cause of a complex hydrocephalic
Anais Drielsma et al.
Journal of medical genetics, 49(11), 708-712 (2012-10-09)
Human congenital non-syndromic hydrocephalus is a vastly heterogeneous condition. A subgroup of cases are not secondary to a specific cause (eg, a neural tube defect), and within this subgroup, autosomal recessive inheritance has been described. One homozygous mutation in the
Ainara Elorza et al.
Brain : a journal of neurology, 144(7), 2009-2023 (2021-03-17)
Correction of mis-splicing events is a growing therapeutic approach for neurological diseases such as spinal muscular atrophy or neuronal ceroid lipofuscinosis 7, which are caused by splicing-affecting mutations. Mis-spliced effector genes that do not harbour mutations are also good candidate