Merck
HPA005809
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GATA-3-binding protein G3B antibody produced in rabbit, Anti-MTB-ZF antibody produced in rabbit, Anti-MTE-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-PR domain zinc finger protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-PR domain-containing protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-Retinoblastoma protein-interacting zinc-finger protein antibody produced in rabbit, Anti-Zinc finger protein RIZ antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PPPFQYHHRNPMGIGVTATNFTTHNIPQTFTTAIRCTKCGKGVDNMPELHKHILACASASDKKRYTPKKNPVPLKQTVQPKNGVVVLDNSGKNAFRRMGQPKRLNFSVELSKMSSNKLKLNALKKKNQLVQKAI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDM2(7799)
Immunogen
PR domain zinc finger protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Domena PR zawierająca 2, z domeną ZNF (PRDM2) jest określana jako RIZ, KMT8, RIZ1, RIZ2, MTB-ZF i HUMHOXY1. Białko jest kodowane przez gen PRDM2 u ludzi. Jest to białko jądrowe o masie 250 kDa zawierające osiem motywów palców cynkowych. Gen ten zawiera motyw wiążący Rb, dzielący epitop antygenowy z C-końcem E1A. Może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji podczas różnicowania neuronów i patogenezy retinoblastoma. Jest to gen supresorowy nowotworu, który jest silnie inaktywowany przez hipermetylację promotora u pacjentów z rakiem dróg żółciowych związanym z motylicą wątrobową (CCA). Może on odgrywać rolę w regulacji proliferacji i migracji komórek w CCA. Inaktywacja tego genu jest związana z rozwojem i progresją raka przełyku. Jego ekspresja jest znacznie obniżona w miarę postępu tworzenia się oponiaków i może być obiecującym genem supresorowym nowotworu, który przyczynia się do powstawania złośliwych oponiaków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70896
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shang-Wen Dong et al.
World journal of gastroenterology, 19(37), 6170-6177 (2013-10-12)
To investigate the effect of retinoblastoma protein-interacting zinc finger gene 1 (RIZ1) upregulation in gene expression profile and oncogenicity of human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cell line TE13. TE13 cells were transfected with pcDNA3.1(+)/RIZ1 and pcDNA3.1(+). Changes in gene
Prasong Khaenam et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(8), 4007-4011 (2012-10-27)
Retinoblastoma-interacting zinc finger gene (RIZ1) is a tumor suppressor gene which is highly inactivated by promoter hypermethylation in patients with liver fluke-related cholangiocarcinoma (CCA). Epigenetic aberration of this gene might withdraw the ability to restrain tumor cell proliferation and migration.
I M Buyse et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(10), 4467-4471 (1995-05-09)
The retinoblastoma protein (Rb) is a target of viral oncoproteins. To explore the hypothesis that viral proteins may be structural mimics of cellular proteins, we have searched cDNA libraries for Rb-binding proteins. We report here the cloning of a cDNA
Z Y Liu et al.
Oncogene, 32(10), 1216-1222 (2012-05-23)
Retinoblastoma protein-interacting zinc-finger gene 1 (RIZ1) expression is often silenced in many types of human tumors. However, the relationship between RIZ1 expression and malignant meningiomas remains unclear. Here we have found for the first time that the expression of RIZ1
Shang-Wen Dong et al.
World journal of gastroenterology, 18(6), 576-582 (2012-03-01)
To investigate the promoter region methylation status of retinoblastoma protein-interacting zinc finger gene 1 (RIZ1) in the human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) cell lines and tissues and verify the relationship between methylation of RIZ1 and oncogenesis, tumor progression and