Kluczowe dokumenty
929689
ElectroGreen®
Toluene substitute for electronics, bio-sourced
Wybierz wielkość
216,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
216,00 zł
Polecane produkty
opis
Relative Evaporation rate: 2.57
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 2.8; SPh = 6.
for electronic purposes
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.05 wt. % acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
8.1 cP(20 °C)
gęstość
0.965 at 25 °C (specific gravity)
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z etanolu 20-30%, mleczanu etylu 20-30%, octanu etylu 10-20%.
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.