Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA005437
Sigma-Aldrich
Anti-BIN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Amphiphysin II antibody produced in rabbit, Anti-Amphiphysin-like protein antibody produced in rabbit, Anti-Box-dependent myc-interacting protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Bridging integrator 1 antibody produced in rabbit, Anti-Myc box-dependent-interacting protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VTAGKIASNVQKKLTRAQEKVLQKLGKADETKDEQFEQCVQNFNKQLTEGTRLQKDLRTYLASVKAMHEASKKLNECLQEVYEPDWPGRDEANKIAENNDLLWMDYHQKLVDQALLTMDTYLGQFPDIKSRIAKRGRKLVDYDSARHH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIN1(274)
Opis ogólny
Bridging integrator-1 (BIN1), zwany także amfifizyną II, jest białkiem nukleocytoplazmatycznym, które ulega wszechobecnej ekspresji. Jest ligandem dla czynnika transkrypcyjnego Myc, a także oddziałuje z SRC SH3, który jest ligandem kinazy tyrozynowej. Amphiphysin II jest członkiem rodziny amphiphysin, wraz z amphiphysin I. W zależności od typu komórki, ludzki gen BIN1 jest alternatywnie splicowany. U ludzi gen BIN1 znajduje się na chromosomie 2q14 i ma 20 eksonów. Splicing genu prowadzi do różnych izoform, z których izoforma 8 występuje w mięśniach szkieletowych, od 1 do 7 w mózgu, a 9 i 10 są wyrażane wszechobecnie. Nazywana jest również SH3P9 i posiada domenę N-BAR (Bin-amphiphysin/Rvs), motyw wiążący fosfoinozytydy (PI), domenę wiążącą klatrynę i AP2 (CLAP), domenę wiążącą Myc (MBD), a także domenę SRC homology 3.
Immunogen
Myc box-dependent-interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
N-końcowa domena BAR Bridging integrator-1 (BIN1) jest odpowiedzialna za regulację wykrywania i generowania krzywizny błony (MC-S&G). Ta funkcja BIN1 jest z kolei regulowana i automatycznie hamowana przez motyw wiążący PI i domenę SH3, które rekrutują białka niższego rzędu, takie jak dynamina-2. BIN1 oddziałuje z onkoproteinami Myc i działa jako gen supresorowy nowotworu, a zatem jego ekspresja jest zmniejszona w komórkach nowotworowych. BIN1 pośredniczy również w endocytozie w mózgu poprzez wiązanie się z AP2 i klatryną, które są białkami endocytarnymi. BIN1 pośredniczy w endocytozie, migracji komórek i sortowaniu endosomalnym poprzez przebudowę błony. Osiąga się to poprzez jego domenę N-BAR, która pośredniczy w tworzeniu inaginacji błony plazmatycznej (kanalików T) w mięśniach. Miopatia centrojądrowa (CNM) została powiązana z 3 mutacjami w genie N-BAR, a mianowicie K35N, D151N i R154Q. Jest ona również powiązana z chorobą Alzheimera o późnym początku i niewydolnością serca.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70745
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ivana Prokic et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 92(5), 453-463 (2014-03-05)
Amphiphysin 2, also named bridging integrator-1 (BIN1) or SH3P9, has been recently implicated in rare and common diseases affecting different tissues and physiological functions. BIN1 downregulation is linked to cancer progression and also correlates with ventricular cardiomyopathy and arrhythmia preceding
Tingting Wu et al.
PloS one, 9(4), e93060-e93060 (2014-04-24)
The regulation of membrane shapes is central to many cellular phenomena. Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain-containing proteins are key players for membrane remodeling during endocytosis, cell migration, and endosomal sorting. BIN1, which contains an N-BAR domain, is assumed to be essential for
Tingting Wu et al.
Biochemistry, 53(46), 7297-7309 (2014-10-29)
In striated muscles, invaginations from the plasma membrane, termed transverse tubules (T-tubule), function in the excitation-contraction coupling machinery. BIN1 (isoform8) plays a critical role in the biogenesis of T-tubules. BIN1 contains an N-terminal BAR domain to sense and induce membrane