Merck
HPA003894
Sigma-Aldrich
Anti-BIN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Amphiphysin II antibody produced in rabbit, Anti-Amphiphysin-like protein antibody produced in rabbit, Anti-Box-dependent myc-interacting protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Bridging integrator 1 antibody produced in rabbit, Anti-Myc box-dependent-interacting protein 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1067
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1067
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIN1(274)
Immunogen
Myc box-dependent-interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sekwencja
SSLPAVVETFPATVNGTVEGGSGAGRLDLPPGFMFKVQAQHDYTATDTDELQLKAGDVVLVIPFQNPEEQDEGWLMGVKESDWNQHKELEKCRGVFPENFTERVP
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Bridging integrator 1 jest białkiem kodowanym przez gen BIN1 u ludzi i jest mapowany na chromosomie 2q14. Składa się z domeny N-BAR, która jest niezbędna do biogenezy inaginacji błony plazmatycznej (kanalików T) w tkankach mięśniowych. Białko to jest kluczowym graczem zaangażowanym w przebudowę błony podczas endocytozy, migracji komórek i sortowania endosomalnego. Nowe białko oddziałuje z funkcjonalnie krytycznymi regionami Myc box na N-końcu onkoproteiny MYC. Może odgrywać rolę w nowotworach złośliwych i kontroli cyklu komórkowego. Odgrywa również kluczową rolę w biogenezie tubul T. Mutacja w tym genie powoduje miopatię centrojądrową poprzez zakłócanie przebudowy kanalików T i/lub błon endocytarnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86681
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Bin1 gene localizes to human chromosome 2q14 by PCR analysis of somatic cell hybrids and fluorescence in situ hybridization.
D Negorev et al.
Genomics, 33(2), 329-331 (1996-04-15)
Anne-Sophie Nicot et al.
Nature genetics, 39(9), 1134-1139 (2007-08-07)
Centronuclear myopathies are characterized by muscle weakness and abnormal centralization of nuclei in muscle fibers not secondary to regeneration. The severe neonatal X-linked form (myotubular myopathy) is due to mutations in the phosphoinositide phosphatase myotubularin (MTM1), whereas mutations in dynamin
Tingting Wu et al.
PloS one, 9(4), e93060-e93060 (2014-04-24)
The regulation of membrane shapes is central to many cellular phenomena. Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain-containing proteins are key players for membrane remodeling during endocytosis, cell migration, and endosomal sorting. BIN1, which contains an N-BAR domain, is assumed to be essential for
D Sakamuro et al.
Nature genetics, 14(1), 69-77 (1996-09-01)
BIN1 is a novel protein that interacts with the functionally critical Myc box regions at the N terminus of the MYC oncoprotein. BIN1 is structurally related to amphiphysin, a breast cancer-associated autoimmune antigen, and RVS167, a negative regulator of the
Tingting Wu et al.
Biochemistry, 53(46), 7297-7309 (2014-10-29)
In striated muscles, invaginations from the plasma membrane, termed transverse tubules (T-tubule), function in the excitation-contraction coupling machinery. BIN1 (isoform8) plays a critical role in the biogenesis of T-tubules. BIN1 contains an N-terminal BAR domain to sense and induce membrane