Merck
HPA004911
Sigma-Aldrich
ANTI-HNRNPD antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AU-rich element RNA-binding protein 1, Anti-HNRPD, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0, Anti-hnRNP D0
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RGFCFITFKEEEPVKKIMEKKYHNVGLSKCEIKVAMSKEQYQQQQQWGSRGGFAGRARGRGGDQQSGYGKVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPD(3184)
Opis ogólny
HNRNPD (heterogeniczna jądrowa rybonukleoproteina D) jest rytmicznym białkiem wiążącym RNA. Składa się z dwóch domen wiążących RNA (RBD) typu rybonukleoproteiny (RNP), które są odpowiedzialne za wiązanie sekwencji UUAG.
Immunogen
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D0 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HNRNPD (heterogeniczna jądrowa rybonukleoproteina D) jest zaangażowana w degradację mRNA kryptochromu 1 (Cry1) i rytmiczną translację. Oprócz kontroli translacji przyczynia się również do cyklu komórkowego, apoptozy i stanu zapalnego. HNRNPD bezpośrednio oddziałuje z 3′ regionem nieulegającym translacji (UTR) Cry1 w celu regulacji translacji mRNA Cry1. Ta interakcja jest kluczowym krokiem dla rytmicznej translacji. Po serii interakcji HNRNPD rekrutuje podjednostkę rybosomalną 40S do końca 5′ mRNA, aby zainicjować translację mRNA Cry1.[1] Jego ekspresja jest regulowana w górę w kilku nowotworach. Doniesiono, że HNRNPD może odgrywać ważną rolę w identyfikacji i progresji raka wątrobowokomórkowego (HCC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86960
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yingzhuo Yang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(3), 2747-2751 (2013-11-12)
RNA-binding factor 1 (AUF1) was found to be up-regulated in numerous tumors compared with untransformed tissues. Furthermore, it has been identified to regulate mRNAs en masse in hepatocellular carcinoma (HCC). Metadherin (MTDH) as a novel oncogene also promotes tumor progression
Kyung-Ha Lee et al.
Nucleic acids research, 42(6), 3590-3606 (2014-01-16)
In the present study, we investigated the 3' untranslated region (UTR) of the mouse core clock gene cryptochrome 1 (Cry1) at the post-transcriptional level, particularly its translational regulation. Interestingly, the 3'UTR of Cry1 mRNA decreased its mRNA levels but increased
T Nagata et al.
Journal of molecular biology, 287(2), 221-237 (1999-03-19)
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) D0 has two ribonucleoprotein (RNP)-type RNA-binding domains (RBDs), each of which can bind solely to the UUAG sequence specifically. The structure of the N-terminal RBD (RBD1) determined by NMR is presented here. It folds into a
Dominik Peters et al.
The Journal of biological chemistry, 292(20), 8331-8341 (2017-03-30)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21 is an important player in stress pathways exhibiting both tumor-suppressive and oncogenic functions. Thus, expression of p21 has to be tightly controlled, which is achieved by numerous mechanisms at the transcriptional, translational, and posttranslational level.