Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004829
Sigma-Aldrich
Anti-NNT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-Nicotinamide nucleotide transhydrogenase antibody produced in rabbit, Anti-Pyridine nucleotide transhydrogenase antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ANLLKTVVTGCSCPLLSNLGSCKGLRVKKDFLRTFYTHQELWCKAPVKPGIPYKQLTVGVPKEIFQNEKRVALSPAGVQNLVKQGFNVVVESGAGEASKFSDDHYRVAGAQIQGAKEVLASDLVVKVRAPMVNPTLGVHEADLLKTSGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NNT(23530)
Opis ogólny
NNT (transhydrogenaza nukleotydów nikotynamidowych) jest integralnym białkiem wewnętrznej błony mitochondrialnej. Składa się z trzech podjednostek określanych jako dI, dII i dIII. Składnik dI wiąże się z NAD(+)/NADH, a dIII wiąże się z NADP(+)/NADPH, wystając z błony.
Immunogen
NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
NNT (transhydrogenaza nukleotydu nikotynamidowego) działa jako gen obrony antyoksydacyjnej. Katalizuje reakcję transhydrogenacji polegającą na przeniesieniu jonu wodorkowego z NAD(H) do NADP(H). W odwrotnej reakcji transhydrogenacji działa poprzez translokację protonów na zewnątrz i tworzenie protonowej siły napędowej. Doniesiono, że NNT może również uczestniczyć w detoksykacji reaktywnych form tlenu (ROS) w ludzkich nadnerczach. Mutacje w genie NNT powodują rodzinny niedobór glukokortykoidów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86820
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Hatefi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 10(4), 444-452 (1996-03-01)
The energy-transducing nicotinamide nucleotide transhydrogenases of mammalian mitochondria and bacteria are structurally related membrane-bound enzymes that catalyze the direct transfer of a hydride ion between NAD(H) and NADP(H) in a reaction that is coupled to transmembrane proton translocation. The protonmotive
Jack L Williams et al.
Life science alliance, 3(4) (2020-03-28)
The C57BL/6J and C57BL/6N mice have well-documented phenotypic and genotypic differences, including the infamous nicotinamide nucleotide transhydrogenase (Nnt) null mutation in the C57BL/6J substrain, which has been linked to cardiovascular traits in mice and cardiomyopathy in humans. To assess whether
K L Stauch et al.
Scientific reports, 13(1), 11414-11414 (2023-07-15)
Our study utilizes a longitudinal isotopic metabolic labeling approach in vivo in combination with organelle fraction proteomics to address the role of parkin in mitochondrial protein turnover in mice. The use of metabolic labeling provides a method to quantitatively determine
S A White et al.
Structure (London, England : 1993), 8(1), 1-12 (2000-02-16)
Transhydrogenase, located in the inner membranes of animal mitochondria and the cytoplasmic membranes of bacteria, couples the transfer of reducing equivalents between NAD(H) and NADP(H) to proton pumping. The protein comprises three subunits termed dI, dII and dIII. The dII
B Zieger et al.
DNA sequence : the journal of DNA sequencing and mapping, 7(6), 369-373 (1997-01-01)
Pyridine nucleotide transhydrogenases (E.C.1.6.1.1) are integral proteins of the inner mitochondrial membrane. These enzymes are part of the energy-transfer system of the respiratory chain and specifically catalyze the transfer of a hydride ion between nicotinamide adenine dinucleotide, NAD(H), and oxidized