Kluczowe dokumenty
HPA004342
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GST class-α member 3 antibody produced in rabbit, Anti-Glutathione S-transferase A3 antibody produced in rabbit, Anti-Glutathione S-transferase A3-3 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GKLRNDGSLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYTEGMADLNEMILLLPLCRPEEKDAKIALIKEKTKSRYFPAFEKVLQSHGQDY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTA1(2938)
Immunogen
glutathione S-transferase alpha 1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GSTA3 (S-transferaza glutationowa α3) jest związana z biosyntezą steroidów, takich jak testosteron i progesteron. Odgrywa istotną rolę w aktywności izomerazy podwójnego wiązania. Przekształca δ(5)-androsten-3,17-dion δ(5)-AD) w δ(4)-androsten-3,17-dion. Bierze udział w metabolizmie kilku ksenobiotyków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86588
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaspars Tars et al.
Journal of molecular biology, 397(1), 332-340 (2010-01-20)
Glutathione transferases (GSTs) are abundant enzymes catalyzing the conjugation of hydrophobic toxic substrates with glutathione. In addition to detoxication, human GST A3-3 displays prominent steroid double-bond isomerase activity; e.g. transforming Delta(5)-androstene-3-17-dione into Delta(4)-androstene-3-17-dione (AD). This chemical transformation is a crucial
Natasha Tetlow et al.
Pharmacogenetics, 14(10), 657-663 (2004-09-30)
The alpha class glutathione transferase GSTA3-3 is involved in steroid biosynthesis and the metabolism of some xenobiotics. A bioinformatics approach was utilized to identify novel coding region polymorphisms in the glutathione transferase A3 gene (GSTA3). We describe an I71L polymorphism
Yijun Gu et al.
Biochemistry, 43(50), 15673-15679 (2004-12-15)
The crystal structure of human class alpha glutathione (GSH) S-transferase A3-3 (hGSTA3-3) in complex with GSH was determined at 2.4 A. Despite considerable amino acid sequence identity with other human class alpha GSTs (e.g., hGSTA1-1), hGSTA3-3 is unique due to